細胞培養用器具・消耗品
滅菌用フィルターユニット SteriCup & Steritop
滅菌用フィルターユニット SteriCup (ステリカップ)
  • 吸引ろ過滅菌用のフィルターと回収用のフラスコを組み合わせた製品です
  • 処理容量150 mLから1 L (目安) まで対応する製品があります
ステリカップの特長
  • さまざまな細胞培地、バッファーなどの試薬のフィルター滅菌に最適
  • 最大限の流速が得られるデザイン
  • 非常にタンパク質吸着が少ない
目詰まりの少なく最速の培地滅菌
吸引フィルターによる培地流速の比較。10% FBSを含むDMEM 500 mLの吸引によるフィルターの通過時間。
低タンパク質の吸着が最も少なくタンパク質ロスが最小
吸引フィルターによるタンパク質吸着量の比較。1 mg/mLの125I標識IgGのフィルター処理後のディスクに吸着されたインキュベーション後のタンパク質量を示しています(膜表面面積で標準化)。
滅菌用フィルターユニット Steritop (ステリトップ)
  • 吸引ろ過滅菌用のフィルターです
  • 33 mmまたは45 mm口径のメディウム瓶 (別売) に対応しています
製品に関するお問い合わせはこちら
シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ&バイオロジー
E-mail: sialjpts@sial.com
TEL: 03-6756-8245