カスタム抗体
カスタム抗体(ポリクローナル抗体)
シンプル抗体(ウサギポリクローナル抗体)
  • 抗原ペプチドの設計・合成~抗血清の取得まで、オールインワンのパッケージ
  • 抗原ペプチドに対する抗体価を保証(1/4000の希釈で0.2 OD以上)
  • 販売希望価格¥98,000 / 羽
  • 自作の抗原のご利用をご希望の場合は、事前にご連絡下さい
  • リン酸化など翻訳語修飾認識抗体の作製も承ります(¥370,000~)
フレキシブル抗体(カスタムポリクローナル抗体)
  • ウサギ以外に、マウスやニワトリなどにも対応
  • 中間採血、免疫延長にも対応できます
  • 抗原は別途ご用意頂きます
シグマアルドリッチではお客様がより効率的に研究を進めるこ とが出来るように様々な受託抗体作製サービスをご用意しております。実験の計画に合わせ てご自由に使い分けをすることが可能です。シグマアルドリッチは長年の受託抗体作製の実績がございますので、迅速かつ的確な対応が可能です。抗体の受託作 製をお考えの際はシグマアルドリッチへお気軽にお問い合わせ下さい。
カスタムポリクローナル抗体作製ラインナップ
基本サービス詳細
全サービス共通オプション詳細
製品についての注意事項
お見積もり・お問い合わせ
技術情報
動物実験における倫理的配慮
関連製品
はじめてでも手軽な 抗体価保証付き シンプル抗体
カスタムポリクローナル抗体作製ラインナップ
基本サービス
全サービス共通オプション
back to top
基本サービス詳細
フレキシブル抗体作製サービス ~国内免疫~
フレキシブル抗体作製サービス ~国内免疫~
お客様のご要望に柔軟に対応できるFlexible
サービス内容
免疫計画 49日免疫、77日免疫を基本としてご自由に調整いただけます。
中間採血時の力価を評価した後に、日程を変更することも可能です。
抗原
(別料金)
【合成ペプチド】
  • 弊社合成ペプチドサービスよりご自由にお選び下さい。
  • 2種類のペプチドを混合して、Mix抗原とすることも可能です。
  • 抗原ペプチド合成オプションを利用下さい。
~~~抗原をご自分でご用意される場合(持ち込み抗原)~~~
【発現タンパク質、合成高分子、バクテリア、菌類など】
  • 乾燥品の場合 1.0~1.5mg/羽必要です。
  • 溶液の場合 濃度0.1mg/ml以上、1mg/羽必要です。
  • ゲル断片の場合 要ご相談
  • 生体内で毒性を示すものが多く含まれる抗原はお引き受けできません。
キャリアタンパク
(別料金)
KLH、BSA などからお選びいただけます。
動物 ウサギ、マウス、ニワトリ、ラット、モルモットなど、ご相談ください。
  • ウサギ:最も一般的に使用されます。30ml~100mlの血清が得られます。
  • マウス:低コストで多くの個体に免疫できるため、個体差によるリスクが軽減できます。
  • ニワトリ:哺乳類で保存性が高い配列でも抗体が得られる可能性があり、卵黄からIgY抗体を多量に採取することが可能です。通常は2個の卵黄にて納品いたします。卵の採取数の追加や血清をご希望の場合は、事前にご相談ください。
動物数 ご自由に設定可能です。
免疫回数 49日免疫:4~6回、77日免疫:6回
ELISA 中間日と最終日の血清を用いて弊社にてELISAをおこないます。
測定結果は逐次ご報告いたします。
精製
(オプション)
各種オプション精製に対応しております。
また、IgGの硫安塩析は無償にて承っております。
価格 ~免疫
宿主動物 49日免疫 77日免疫 備考
ウサギ1羽 ¥115,000 ¥135,000 ELISA2~3回/羽含む
ウサギ2羽 ¥200,000 ¥250,000 ELISA2~3回/羽含む
マウス5匹 ¥115,000 ¥135,000 ELISA2~3回/匹含む
ニワトリ1羽 ¥135,000 - ELISA1回/羽含む、卵黄2個納品
免疫スケジュールは63日のみ
ニワトリ2羽 ¥250,000 -
※ 記以外の宿主動物や頭数をご希望の場合はお問い合わせください。
価格 ~ペプチド合成&キャリアコンジュゲーション
作業 最低価格 備考
ペプチド合成 ¥16,000~ カスタムペプチド合成料金に準じます。
こちらのページよりご確認ください
キャリアコンジュゲーションペプチド ¥26,800~
価格 ~各種オプション
追加作業 動物別価格(ウサギ/マウス/ニワトリ)
追加ELISA ¥10,000 / ¥10,000 / ¥10,000 1血清*1羽 / 1血清*5匹 / 1卵黄*1個
追加免疫作業 ¥4,500 / ¥1,000 / ¥2,000 1抗原*1回 / 1抗原*1回 / 2羽*1回
追加試採血or採卵 ¥4,500 / --- / ¥25,000 1羽 / --- / 5個
追加飼育料 ¥350 / ¥100 / ¥200 1羽*1日 / 1匹*1日 / 1羽*1日
※ その他、ニワトリの採血なども可能です。お問い合わせください。
価格 ~抗原ペプチド合成オプション
価格 お問合せ下さい。
納期 およそ3~4週間(ペプチド配列により、多少前後することがございます。)
※ ご注文の際は、アクセッションNo.もしくは抗原タンパク質情報(タンパク質名、アミノ酸配列、生物種など)をお知らせ下さい。
・ オーダー例
お勧めプラン / フレキシブル抗体作製サービス
  • 抗原:合成ペプチド(80%, 10mg, 15AA)、KLHコンジュゲーション3mg
  • 動物:ウサギ2羽、49日免疫
  • オプション:抗原用配列デザイン、ペプチドカラム精製
作業 日数 価格
抗体用配列デザイン 1週間 ¥10,000
ペプチド合成 3週間 ¥63,000
キャリアコンジュゲーション 1週間 ¥25,000
免疫 7週間 ¥200,000
血清処理(ELISAなど) 1週間 ¥0
ペプチドカラム精製 1か月 ¥75,000
合計 17週間 ¥373,000
お勧めプラン / フレキシブル抗体作製サービス
持ち込み抗原プラン / フレキシブル抗体作製サービス
  • 抗原:発現タンパク質(お客様でご用意)
  • 動物:ウサギ2羽、56日免疫
  • オプション:ProteinAカラム精製
作業 日数 価格
免疫(49日) 7週間 ¥200,000
免疫期間延長(7日) 1週間 ¥4,900 (¥350x7日x2羽)
血清処理(ELISAなど) 1週間 ¥0
ProteinAカラム精製 1か月 ¥50,000
合計 13週間 ¥254,900
持ち込み抗原プラン / フレキシブル抗体作製サービス
back to top
シンプル抗体作製サービス ~国内免疫~
「抗原部位デザイン」「ペプチド合成」「キャリアコンジュゲート」「SPFウサギ1羽免疫」
抗体作製に必要な4つのサービスをオールインワンでパッケージ。ご検討いただきやすい価格も魅力です。
はじめてでも手軽な 抗体価保証付き シンプル抗体
サービス内容
免疫計画 56日免疫
抗原 【合成ペプチド】
  • Immunological purity, 5mg, 20AA以下
キャリアタンパク KLH、BSAよりお選びいただけます。
動物 SPFウサギ
動物数 1羽
ELISA 最終日の血清を用いて弊社にてELISAを行います。
結果は抗体納品時に添付いたします。
精製
(オプション)
各種オプション精製に対応しております。
また、IgGの硫安塩析は無償にて承っております。
※ 動物のコンディションにより、各作業は、変更又はスキップする場合があります。
基本プラン / シンプル抗体作製サービス
  • 抗原:合成ペプチド(Immunological purity, 5mg, 20AA)、KLHコンジュゲーション
  • 動物:SPFウサギ1羽、56日免疫
  • オプション:抗原用配列デザイン、ELISA
作業 日数 価格
抗原用配列デザイン 1週間  
ペプチド合成 3週間
キャリアコンジュゲーション 1週間
免疫(輸送日数含む) 9週間
血清処理(ELISAなど) 1週間
合計 15週間 ¥98,000
基本プラン / シンプル抗体作製サービス
back to top
ご自分で免疫環境をお持ちの方のための、抗原ペプチド作製サービスです。抗原ペプチドのデザインからペプチド合成、キャリアコンジュゲーションまでを1つのパッケージとしました。大変お買い得なサービスとなっております。
セット内容
抗原用配列デザインサービス(抗原用配列サーチ&ホモロジー検索)
シグマアルドリッチジャパン独自開発の抗原用配列デザインソフトを使い、抗原として用いるのに適したペプチド配列を数種類ご提案させていただきます。また、専門のテクニカルスタッフによるアドバイスも無償にてお受けいただけます。
※アミノ酸配列が公表されていない生物種ではホモロジー検索が出来ない場合がございます。
合成ペプチド(>70% Purity、5mg、20AA以内)
HPLC純度が70%以上のペプチドを5mg合成させていただきます。そのうち3mgをキャリアコンジュゲーションに使用しますので、ペプチドの納品は2mgとなります。
キャリアコンジュゲーション
キャリアタンパクはKLH、BSAよりお選びいただけます。ペプチド3mgとコンジュゲーションいたします。一般的な免疫プロトコルに従えば、ウサギ2羽分の抗原量となります。
back to top
抗ペプチド抗体持ち込み精製サービス
バックグラウンドが高く、そのままではご利用が難しいようなカスタムポリクローナル抗体を弊社にて精製いたします。非特異的な反応を低減させることにより、バックグラウンドの低下が期待できます。 ペプチドカラム精製をご希望の場合は、ペプチドカラム作製のために合成ペプチド(2mg~5mg)が必要です。弊社にてご用意することも可能です(別料金)。
シグマアルドリッチ以外の受託メーカーにて製造したポリクローナル抗体もお引き受け可能です。その場合、添付の品質データシートが必要となります。
価格 / 納期
価格 共通オプションの精製料金と同額
納期 およそ2~3週間
※ 抗原がペプチド以外のポリクローナル抗体の場合はお引き受けできないことがございます。お問い合わせ下さい。
back to top
全サービス共通オプション詳細
抗原用配列デザイン
タンパク質は生体内においてそれぞれに異なる様々な構造をとっています。そのため、ペプチドを抗原として抗体を作製する場合、タンパク質の表面に出ていると予測されるペプチド配列を選ぶことが求められます。これによりターゲットタンパク質に作用する抗体が出来る可能性が大幅に上昇します。
シグマアルドリッチではターゲットとなるタンパク質配列より、抗原として用いるのに適したペプチド配列をご提案させていただきます。
弊社からはお勧めの配列を数パターンご提案させていただきます。解析データはグラフィカルな形式でお届けいたしますのでお客様ご自身で配列をご判断いただく事も可能です。
抗原用配列デザイン
価格/納期
  内容 納期 価格 備考
基本サービス 抗原用配列サーチ 5日 ¥10,000 親水性、疎水性、二次構造、抗原性、糖鎖、リン酸化、合成難易度より予測
オプション ホモロジー検索 3日 ¥3,000 BLASTサーチ
※ 本サービスは抗原配列を予測するものであり、予測した配列とエピトープが一致することを保証するものではありません。
back to top
抗体精製―バックグラウンド低減オプション
実験系によっては血清中の成分などにより、バックグラウンドが高くでることがございます。抗体精製を行うことで、目的物以外の成分が減少し非特異的な反応が低減することが期待できます。また、納品後の抗体につきましても、「抗ペプチド抗体持ち込み精製サービス」によりサービスをお受けすることが可能です。お気軽にご相談ください。
  • Protein A
    ProteinAはIgGのFc部と特異的に結合する黄色ブドウ球菌由来のタンパク質です。ProteinA精製により、血清成分からIgG画分のみを取り出すことができます。
  • ペプチドカラム
    抗原ペプチドを固相化したカラムを用いたアフィニティー精製です。血清成分から抗原ペプチドと特異的に結合するIgGのみを取り出すことが出来ます。
  • 硫安塩析
    硫安により血清中のタンパク質を濃縮させる簡易精製です。抗体の劣化を遅らせる効果もあります。通常はそのままご使用いただけますが、実験系によっては脱塩が必要です。
内容 価格 備考
価格 ~抗体精製(カラム作製料を含む)
ProteinAカラム ¥50,000 血清5mL相当を精製、ニワトリは不可。
ペプチドカラム ¥75,000 血清10mL相当を精製、使用したカラムも納品します。
硫安塩析 無料 血清全量を精製、脱塩カラムも納品します。ニワトリは有料。
※ 1羽・2羽免疫の場合とも、同一価格にて承ります(2羽免疫の場合は2羽とも精製いたします)。
back to top
ELISA (酵素結合抗体法)
試採血、中間採血、最終採血の血清と抗原ペプチドを用いて、抗体の力価の確認をいたします。間接法ELISAにて、AP(アルカリホスファターゼ)標識2次抗体を使用して発色させます。ELISA測定の結果、著しく力価が低い場合は保証を受けることができます。(詳しくは「ポリクローナル抗体作製サービスの製品保証」をご覧ください。)
フレキシブル抗体作製サービスでは標準サービスとなっております。スタンダード/シンプル抗体作製サービスには通常ではELISA測定は含まれていません。保証が必要な方は必ずオプション指定をしてください。
back to top
抗リン酸化抗体
リン酸化ペプチドを抗原として作製したポリクローナル抗体を非リン酸化ペプチド固定化したカラムにて吸収作業することにより、リン酸化部位に特異的な抗体を作製することが可能です。フレキシブル/スタンダード抗体作製サービスにて受けたまわります。
作業内容
抗リン酸化抗体作製 非リン酸化ペプチド作製
  • リン酸化修飾ペプチド合成
  • ポリクローナル抗体作製
  • 抗体価(力価)測定 ELISA法
  • リン酸化ペプチドカラム精製
  • 非リン酸化ペプチド合成
  • 非リン酸化ペプチドカラム吸収
参考価格
シンプル抗体翻訳後修飾パッケージ
(1抗原(11残基程度)56日免疫 SPFウサギ2羽 抗血清精製・吸収作業)
価格例:370,000円
※ 選択するサービス、ペプチドの鎖長・純度などにより価格は変動いたします。
back to top
製品についての注意事項
抗体はお受け取り後、直ちに小分けし、-20℃または-70℃にて保存してください。
詳細は「技術情報」をご覧ください。
お見積もり・お問い合わせ
ご注文にはお客様アカウント登録が必要な製品です。
お見積もり・お問い合わせは、customjp.ts@merckgroup.comへご連絡ください。
back to top
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.