カスタム製品(DNA、RNA、ペプチド、抗体)
デュアルラベルプローブ
両末端標識プローブ(DLP)/ qPCRプローブ
  • 約1,500反応分(1.5 OD保証)をお届け。他のODも対応いたします。詳細はお問い合わせください。
  • ランニングコストは¥18 / tube〜
  • プライマーとセットでデザインも承ります
希望販売価格・納期
レポーター クエンチャー 希望販売価格 納期 保証収量 鎖長 精製
FAM TAMRA ¥27,000 / 本 5営業日 1.5 OD 10-35 mer HPLC
BHQ®1 ¥37,000 / 本
HEX™ TAMRA ¥27,000 / 本
BHQ1 ¥37,000 / 本
TAMRA BHQ2 ¥37,000 / 本
Cy5 BHQ3 ¥37,000 / 本
qPCRプライマー デザインサービス(SYBR用)
  • ターゲット遺伝子配列、ご利用のアプリケーションを元に弊社専任スタッフがデザイン
  • 機能しなければ再デザイン・再合成を一回のみ無償対応
  • デザイン期間は2〜4営業日(ご依頼数、難易度により日数が異なります)
希望販売価格・納期
アプリケーション 合成スケール 納品形態 精製グレード 希望販売価格 納期 保証収量
SYBR®用プライマー 0.050 µmol 乾燥 カートリッジ ¥3,000 / 本 1−2営業日  3 OD
両末端標識プローブ・プライマーセット デザインサービス
  • ターゲット遺伝子配列、ご利用のアプリケーションを元に弊社専任スタッフがデザイン
  • 機能しなければ再デザイン・再合成を一回のみ無償対応
  • デザイン期間は2〜4営業日(ご依頼数、難易度により日数が異なります)
  • プレデザイン腸管出血大腸菌(EHEC)検出用プローブ・プライマーセット(¥43,000)もご用意いたしております。
希望販売価格・納期
合成スケール 精製グレード 希望販売価格 納期 保証収量
0.050µmol プライマー:カートリッジ
プローブ:HPLC
¥33,000/ セット〜 5営業日  プライマー:3 OD
プローブ:1.5OD
デュアルラベルプローブは、qPCRの最も一般的なプローブタイプであり、しばしば加水分解プローブと呼ばれます。
デュアルラベルプローブは次の用途にご利用いただけます。
  • マイクロアレイバリデーション
  • 標的遺伝子や低コピー数ターゲットの検出
  • 病原体検出
  • マルチプレックス
  • ウィルスの検出
  • 遺伝子発現解析
  • 遺伝子コピー数解析
MISSION® siRNA と shRNA ノックダウンのバリデーションに最適です。
デュアルラベルプローブの使用には次の利点があります:
  • シーケンス特異性の設計を簡素化
  • レポーター/消光剤の組み合わせが豊富
  • 感度向上
LNA Base 挿入のメリット
  • 熱安定性とハイブリダイゼーション特異性の向上
  • SNP検出、対立遺伝子識別、インビトロ定量化または検出での精度向上
  • 困難なターゲットシーケンスのための、より簡単で感度の高いプローブ設計
デュアルラベルプローブの働き
デュアルラベルプローブは、2種類の色素で標識付けされた一本鎖オリゴヌクレオチドです。レポーター色素は5'端、クエンチャー分子は3'端に配置されています。消光剤分子は、蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)によってレポーターの天然の蛍光発光を阻害します。下の図にこの仕組みを図示します。
How Dual-Labeled Probes Work
プライマーはポリメラーゼによって伸長され、プローブは特異的DNA鋳型に結合します。加水分解は、プローブ/標的ハイブリッドからレポーターを放出し、蛍光を増加させます。測定された蛍光シグナルは、標的DNAの量に正比例します。
製品の特長:
  • 分量: 1.5、3、5、10 OD
  • 精製: HPLC
  • シーケンス長: 15~40塩基
  • 品質管理: 質量分析
  • 形態:乾燥状態で納品
  • カスタムフォーマットもご利用いただけます (濃度調整、特殊プレートなど)
Sigmaのプローブは、実験計画を簡素化する形態でお届けしています。
保証収量
保証収量(OD) 概算nmoles 概算 μg 概算反応数*
1.5 6 48 1,200
3 12 96 2,400
5 20 160 4,000
10 40 320 8,000
*評価は1ODに対しては4nmolesまたは32µg、25µl反応では200nMに基づいています (5.0pmol/反応)。評価は平均シーケンス長に基づいています。
スペクトル特性表
レポーター色素 最大
EX (nm)
最大
EM (nm)
対応
クエンチャー
6-FAM™ 495 520 BHQ®-1、TAMRA™
JOE™ 529 555 BHQ-1、TAMRA
TET™ 521 536 BHQ-1、TAMRA
Cal Fluor® Gold 5401 522 544 BHQ-1
HEX™2 535 556 BHQ-1、TAMRA
Cal Fluor Orange 5602  538
559 BHQ-1
TAMRA 557 583 BHQ-2
Cyanine 3 549 566 BHQ-2
Quasar® 5703 548 566 BHQ-2
Cal Fluor Red 5904 569 591 BHQ-2
ROX™ 586 610 BHQ-2
TxRd (Sulforhodamine 101-X) 597 616 BHQ-2
Cyanine 5 646 669 BHQ-3
Quasar 6705 647 670 BHQ-3
Cyanine 5.5 675 694 BHQ-3
1JOE/TET 代替品
2VIC® 代替品
3Cyanine 3 代替品
4TAMRA 代替品
5Cyanine 5 代替品
出荷スケジュール
分量 (OD) 1 3 5 10
スタンダードDLP(下表参照) 3~5日 3~5日 3~5日 3~5日
スタンダードDLP + LNA/ENAプローブ 7日 7日 7日 7日
スタンダードではないDLP(右の表以外の組み合わせ) 要問合せ 7~10日 7~10日 7~10日 7~10日
*国際運輸、通関手続きなどにより遅延が発生する場合があります 大規模プロジェクトはお客様のプロジェクトに応じて納品スケジュールに入れます。
標準DLP
5'レポーター 3'クエンチャー
FAM TAMRA, BHQ-1
HEX TAMRA, BHQ-1
TET TAMRA, BHQ-1
TAMRA BHQ-2
ROX BHQ-2
TxRed BHQ-2
Cyanine3 BHQ-2
Cyanine5 BHQ-2, BHQ-3
Cyanine5.5 BHQ-2, BHQ-3