カスタム製品(DNA、RNA、ペプチド、抗体)
カスタムDNAオリゴ: 標準DNA合成
定額PCRプライマー
PCRプライマー購入時の価格計算の煩わしさから開放します。
脱塩精製プライマー1本950円、カートリッジ精製プライマーは1本1,300円でご提供。
【概要】
  • 1本あたりの固定価格のプライマー
  • 脱塩精製タイプと、カートリッジ精製タイプをご用意
  • 使用可能な塩基はA, T, G, Cのみ
Easy™オリゴ(脱塩精製)
  • 15~30 merまで
  • 納品形態は100 µM-TE
  • 1本あたり950円
Easyオリゴ希望販売価格・納期
製品名 希望販売価格 合成スケール 鎖長 納品形態 精製グレード 納期 保証収量
Easyオリゴ ¥950/本 0.025 µmol 13-30 mer 100 µM-TE 脱塩 1−2営業日 3 OD
Pure & Simpleプライマー(カートリッジ精製)
  • 12~35 merまで
  • 納品形態は乾燥品
  • 1本あたり1,300円
Pure & Simpleプライマー希望販売価格・納期
製品名 希望販売価格 合成スケール 鎖長 納品形態 精製グレード 納期 保証収量
Pure & Simple ¥1,300/本 0.050 µmol 13-35 mer 乾燥 カートリッジ 1−2営業日 3 OD
DNAオリゴ(チューブ)
長鎖、短鎖、蛍光や特殊塩基の修飾、担体に固定するためのアミノ化やチオール化など、様々なご要望にお応えいたします。全品質量分析による徹底した品質管理を行っています。
DNAオリゴ (チューブ) 0.025µmol合成スケール / 旧Oligo@SIGMA-PCRスペック
  • 長鎖、短鎖、混合塩基を含むPCRプライマーに最適
  • 追加料金なしで120塩基までのロングオリゴに対応
  • 修飾なし、40 merまでのオリゴなら、19時までのご注文完了で、翌日出荷
  • 混合塩基のみならず、イノシン、dUの塩基もご利用いただけます。
  • 分納不可。お急ぎの場合は40 mer以下と41 mer以上を分けてご注文ください。
DNAオリゴ(チューブ)/ 旧Oligo@SIGMA-PCR スペック・希望販売価格
合成スケール 希望販売価格 精製グレード 保証収量 鎖長 出荷予定 納品形態
0.025 µmol ¥75/mer*1 脱塩
または
カートリッジ*2
3 OD*2 10-70 mer 翌営業日*4 50, 100 µM-TE
または
乾燥
71-100 mer*3 2営業日*4
*1 10 mer以下は10 merのオリゴとして計算いたします。長鎖による追加料金はありません。
*2 保証収量は18-50 mer、脱塩グレードの標準的な鎖長での値となります。カートリッジ精製の場合の保証収量は1 ODになります。
*3 ウェブ注文は100 merまでとなります。101 mer以上の場合はメールにてお問合せください。
*4 地域によって納品までの納期は異なります。また50本以上のご注文の場合、納期は別途ご相談下さい。
DNAオリゴ(チューブ)/ 旧Oligo@SIGMA-PCR対応 修飾・希望販売価格
合成スケール 修飾 コード 希望販売価格 出荷予定
0.025 µmol 混合塩基 N,B,D,H,V,K,M,R,S,W,Y ¥75 / mer 翌営業日
イノシン I ¥2,300 / mer 脱塩7営業日*5
カートリッジ8営業日*5
dU [dU] ¥1,800 / mer 脱塩7営業日*5
カートリッジ8営業日*5
*5 イノシン、dU修飾の場合、納期は~50 merまでの目安となります。
DNAオリゴ (チューブ) 0.05µmol以上の合成スケール / 旧Oligo@SIGMA-Select
  • 修飾オリゴや高純度オリゴに最適
  • 下表にない修飾もお気軽にお問い合わせ下さい
合成・精製 希望販売価格
合成スケール*1 希望販売価格*2 脱塩*3 カートリッジ*4 HPLC*5 PAGE*6
0.05 µmol ¥180 / mer ¥0 ¥1,700 ¥5,800 ¥5,800
0.2 µmol ¥250 / mer ¥0 ¥2,300 ¥6,200 ¥5,800
1.0 µmol ¥560 / mer ¥0 ¥4,600 ¥13,700 ¥13,700
*1 10 µmol、15 µmolスケールの大スケールをご指定いただくことも可能です。
*2 10塩基未満の短鎖オリゴは10塩基の価格となります。
*3 修飾オリゴや長鎖オリゴでの脱塩精製は推奨いたしません。カートリッジ精製以上を推奨いたします。
*4 修飾の種類によりご利用いただけない場合がございます。
*5 ウェブ注文は100 merまでとなります。101 mer以上の場合はメールにてお問合せください。
*6 10 mer未満の短鎖オリゴの場合は別途お問合せください。
保証収量・納期
下表の保証収量と納期は18〜50 merまでの一般的なオリゴのものとなります。S化や特殊塩基などご利用の際は異なる場合がございます。
非修飾/修飾オリゴ 出荷予定
非修飾/修飾 合成スケール 脱塩 カートリッジ HPLC PAGE
非修飾 0.05 µmol 1営業日~ 1営業日~ 7営業日~ 6営業日~
0.2 µmol 2営業日~ 2営業日~ 8営業日~ 7営業日~
1.0 µmol 2営業日~ 2営業日~ 8営業日~ 10営業日~
修飾 0.05 µmol 9営業日~
0.2 µmol 9営業日~
1.0 µmol 9営業日~
非修飾/修飾オリゴ保証収量
非修飾/修飾 合成スケール 脱塩 カートリッジ HPLC PAGE
非修飾 0.05 µmol 5 OD 1 OD 1 OD 0.5 OD
0.2 µmol 12 OD 3 OD 2.5 OD 1 OD
1.0 µmol 40 OD 13 OD 13 OD 5 OD
修飾 0.05 µmol お問合せ 0.8 OD 0.8 OD 0.2 OD
0.2 µmol お問合せ 1 OD 1 OD 0.4 OD
1.0 µmol お問合せ 5 OD 5 OD 2 OD
蛍光修飾 コード 合成スケール (µmol) 希望販売価格 Position
6-FAM™ (fluorescein) [6FAM] 0.050~ ¥10,500~ 5'
6-FAM™ (fluorescein) [6FAM] 0.050~ ¥11,300~ 3'
ROX™ [ROX] 0.050~ ¥11,300~ 5', 3'
TAMRA™ [TAM] 0.050~ ¥11,300~ 5', 3'
Cyanine 5 [Cyanine5] 0.050~ ¥15,800~ 5'
Cyanine 5 [Cyanine5] 0.050~ ¥29,400~ 3'
Atto488 [Atto488] 0.050~ ¥37,200~ 5' End,3' End
Atto647N [Atto647N] 0.050~ ¥45,800~ 5' End,3' End
アタッチメント修飾 コード 合成スケール (µmol) 希望販売価格 Position
Amino-Modifier-C6 [AmC6] 0.050~ ¥5,800~ 5'
3'-Amino-Modifier-C7 [AmC7] 0.050~ ¥7,900~ 3'
EC Amino Linker [EcAM] 0.050~ ¥7,400~ 5'
Phosphate [Phos] 0.050~ ¥9,100~ 5'
Phosphate [Phos] 0.050~ ¥13,600~ 3'
Thiol-Modifier C6 S-S [ThiC6] 0.050~ ¥25,200~ 5'
5'-Biotin [Btn] 0.050~ ¥9,600~ 5' End
3'-Biotin-TEG [BtnTg] 0.050~ ¥11,300~ 5', internal, 3'
ロングオリゴDNA
  • 121~180 merまでのロングオリゴ合成サービスです。
  • カートリッジ精製とPAGE精製のどちらかを選択可能
  • 修飾をご希望の場合は別途お問い合わせください。
ロングオリゴDNA 希望販売価格
希望販売価格 精製グレード 鎖長 保証収量 納品形態 出荷予定
¥120 / mer カートリッジ 121~180 mer まで 5 OD 乾燥 最短9営業日~
PAGE 0.5 OD 最短11営業日~
ロングオリゴDNA仕様
精製 カートリッジ、PAGE
鎖長 121~180merまで
リン酸結合の種類 リン酸ジエステル / ホスホロチオエート
納品形態 乾燥
修飾 5' 末端:リン酸化、ビオチン、C6アミン、C12アミン、イノシン、デオキシウラシル
3' 末端:C3スペーサー
インターナル:イノシン、デオキシウラシル
パッケージ 2mlチューブ
品質管理 MS(一部CE)、UV260によるOD測定
線品データ 収量(OD/nmol/µg )、Tm値、MW、µg/OD
プレートオリゴDNA
プレートオリゴDNAは、お客様のアプリケーションに合わせた、最適な形態の製品をお選びいただけます。
DNAオリゴ (プレート) 0.025µmol合成スケール / 旧Oligo@SIGMA-Plateスペック
  • ¥20 / mer、さらにカートリッジ精製は無償
  • 96 wellプレート、0.6 mL/well、1.2 mL/wellの対応
  • Mix Plateについては別途お問合せください
  • 48本以上のご注文からご利用いただけます
DNAオリゴ(プレート)希望販売価格
合成スケール 希望販売価格 最小受注数
鎖長 納品形態 精製グレード プレート種類 出荷予定 保証収量
0.025 µmol ¥20 / mer 48 well/plate 10-160 mer 50 μM-TE
100 µM-TE
カートリッジ 0.6 ml/well
1.2 ml/well
40 mer以下のオリゴは
3プレートまで3営業日
3 OD
基本仕様
  • 2種類の基本仕様から選択可能
  • 50μM、100μM
  • 溶液(TE、滅菌水)での納品
品質
Wellポジションを記載したプレート毎の一括データシートを添付いたします。
カスタムプレート製品は、品質管理の為に以下の追加検査項目が実施されています。
  • 質量分析によるウェルポジション検査
詳細はこちら 品質管理と品質保証について。
リキッドハンドリング
弊社の各種液体製品ハンドリングは、オートメーション化された分注システムを使用することにより、精度の高い分注、濃度調整プロセスを実現しています。
WellRED / Beckman™ Dye
Beckman Coulter社のCEQ/GeXP™でご利用頂く5’末端蛍光標識オリゴDNAとなります。蛍光の情報はこちらをご覧ください。
希望販売価格・納期
保証収量 精製 希望販売価格 出荷予定
2 OD カートリッジ ¥30,000/本 14営業日
4 OD ¥40,000/本 19営業日
5 OD HPLC ¥50,000/本 19営業日
10 OD ¥92,000/本 34営業日
オリゴDNA仕様
リン酸結合の種類 修飾 パッケージ 品質管理 製品データ その他のサービス
リン酸ジエステル
ホスホロチオエート
200種類以上
(蛍光および非蛍光の
色素を含む)
2 mL自立型チューブ
96 well plate
MS(一部CE)
UV260によるOD測定
収量(OD/nmol/μg)
Tm値
MW
μg/OD
Epsilon
GC%
濃度調整
50 µM、100 µM