カスタムペプチド合成
スクリーニング/Epitope Mapping (PEPScreen®)
エピトープマッピング、酵素反応検討、相互作用検討など様々なスクリーニングを目的とした研究のために多種類のペプチドを一括で合成させていただくサービスです。
スピーディーなお届けが可能で、かつ大変お求め安い価格にてご提供いたします。
PEPscreen®
24本以上のペプチドをクルード状態で96wellフォーマットにて納品します。
まとまった数のペプチドが必要で、純度保証が不要の場合はこちら。
お見積もり・お問い合わせ
技術情報
関連製品
PEPscreen®
スクリーニングしたいペプチドが24種類以上ある場合に大変便利な受託ペプチド合成サービスです。96-wellフォーマットのセパレートチューブに合成ペプチドを入れてお届けします。すべてのペプチドについて品質管理が行われています。シグマアルドリッチが独自に開発した専用の合成機を使用いたしますので短期間での納品が可能です。
特徴
1. 高品質 品質管理として、すべての合成ペプチドに対しTOF-MASSチェックを実施いたします。目的のペプチドピークが見つからない場合は直ちに再合成いたします。
品質管理データはCD-ROMにてご提供いたします。
2. 使いやすいセパレートチューブ 合成ペプチドは凍結乾燥後に96-wellフォーマットのセパレートチューブに入れお届けします。各チューブは2次元バーコードにより管理されておりますので、製品の取り違えなどを起こさず、迅速な処理が可能となっております。
  • ※ すべてのペプチドは未精製品です。純度保証はございません。
  • ※ 高純度精製品をご希望の場合は別途対応いたしますので、お問い合わせください。
  • ※ 配列により合成が困難なペプチドがあった場合は、ご連絡およびご相談させていただきます。
アプリケーション
下記にあげたような様々なアプリケーションにご利用いただけます。
  • エピトープマッピング
  • 至適抗原部位の検索
  • 酵素、基質、阻害剤およびリガンド研究
  • タンパク質-タンパク質、または、タンパク質-核酸の相互作用部位の研究
  • 神経伝達物質、ホルモンまたはケモカインなど活性ペプチドの探求
製品仕様・納期・価格
パック仕様
純度 保証無し
収量 およそ0.5~2mg 収量保証はしておりません
最低注文本数 24本~
鎖長 6-20 アミノ酸
精製 未精製
平均純度 70%程度(15A.A.の場合)
品質管理 全ペプチドに対しTOF-MASSによる品質管理を行います
修飾 C末端 アミド化
N末端 アセチル化、ビオチン化、FLC化
その他 D-アミノ酸、リン酸化、特殊アミノ酸
キャリアコンジュゲーション
※ FLCはmixed isomerです。
※ C末端およびN末端へのリン酸化はできません。
価格・納期
オーダー本数(peptide) 価格(/peptide) 納期
24~48 ¥11,000
3~6週間
49~150 ¥9,900
151~300 ¥8,800
301~500 ¥7,700 4~7週間
501~1000 ¥7,150
>1000 ¥6,600 5~8週間
※ 修飾、キャリアコンジュゲーションの追加料金および追加納期はお問い合わせください。
参考資料
Simultaneous Binding and Kinetic Analysis of Protein-Peptide Interactions on a Single Chip (PDF:440KB)
PepScreen® 技術資料~ペプチド創薬研究への第一歩~(PDF:2.0MB)
back to top
お見積もり・お問い合わせ
お見積、お問い合わせ等はすべてメールにて承ります。下記オーダーフォーム(右クリック「対象をファイルに保存」でご指定ください)に必要事項をご記入のうえ、genosysjp@sial.comへご送信ください。
オーダーフォーム
PEPscreenオーダーフォーム(Excel:26.5KB)
back to top
技術情報
よくいただく質問とその答え(FAQ)
PepScreen技術資料~ペプチド創薬研究への第一歩~(PDF:6.0MB)
PEPscreen Library Design Tool
参考:Application Data集
back to top
関連製品
カスタム抗体作製サービス
SIGMA Antibodies
back to top
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.