ライフサイエンス
遺伝子機能解析ツール
遺伝子サイレンシングのためのRNA干渉( siRNA、esiRNA、shRNA、miRNA )ツール、ゲノム編集による遺伝子ノックアウト・ノックインのための最先端のシステム(シグマCRISPR、CompoZr ZFN)並びに遺伝子強制発現のためのツール(TRC3 ORF、Zinc Finger Activator、CRISPR Activator)など遺伝子機能解析のための多様な技術を提供しています。
RNA干渉ツール
MISSION shRNA
The RNAi Consortium (TRC)とシグマ がご提供する莫大なshRNAクローンコレクションにより、様々なRNAiソリューションをお届けします。
MISSION siRNA
Rosettaアルゴリズムによる高品位なデザインのsiRNA。
MISSION esiRNA
二本鎖RNA の酵素処理により作出したsiRNA ミックスチャー。 Long Non-Coding RNAにも対応しています。
MISSION miRNA
miRNAは種々の遺伝子の発現を調節していることが知られています。また、近年バイオマーカーとしても注目されています。
ゲノム編集ツール
CRISPR/Cas9
ゲノム編集に革命をもたらした技術。 あらゆる実験系に対応する最新かつ革新的なCRISPR/Cas9製品・サービスをご提供しております。
CompoZr ZFN
ゲノム編集のパイオニアCompoZr ZFN 活性検証済みの高品位ZFNをお届けします。
遺伝子強制発現ツール
スクリーニングツール
MISSION ORF
MISSION TRC3 ORFコレクションは、様々な細胞株で長期間のヒト遺伝子発現を可能にします。
Epigenetic Activators
CRISPR Activators
Zinc Finger Activators
screening
豊富なリソースを元に様々なスクリーニングツールをご提供します。
MISSION® siRNA
特徴
製品ラインナップ:
その他
▲ Back to Top
MISSION esiRNA
特徴
  • 低いオフターゲット効果: 1つのターゲットmRNA に対する多数のsiRNA が含まれています。これらsiRNA が同時に作用するため、個々のsiRNAが持つオフターゲット効果が分散し、高い特異性が得られます。
  • 経済的:1つの遺伝子について1つのesiRNA で済むため、コスト効果的なRNAi スクリーニングツールです。
製品ラインナップ:
Long Non-Coding RNA
MISSION esiRNA Long Non-Coding RNA Library
▲ Back to Top
MISSION® miRNA
製品ラインナップ
MISSION microRNA mimics
microRNA inhibitors
東京大学医科学研究所 伊庭教授、原口助教らによって開発されたmicroRNA 阻害分子 Tough Decoy(TuD)技術を用いて作製しています。
MISSION Synthetic microRNA inhibitors (S-TuD)
  • 成熟miRNA (miRBase version 19)に基づいたデザイン
  • 2’-O-メチル化修飾により、エンドヌクレアーゼ耐性の向上
  • 合成RNA の二本鎖duplex
MISSION Lenti microRNA inhibitors (TuD)
microRNA Quantitative PCR
MystiCq microRNA Quantitative PCR
microRNAターゲット探索
MISSION Target ID Library
  • クローニングされたヒト遺伝子の3’UTRがプールされたライブラリー
  • microRNAの網羅的なターゲット遺伝子探索が可能
MISSION 3'UTR Lenti GoClone
その他
▲ Back to Top
トランスフェクション試薬 
製品ラインナップ
MISSION siRNA Transfection Reagent
N-TER™ Nanoparticle siRNA Transfection System
▲ Back to Top
ゲノム改変
製品ラインナップ
CompoZr Zinc Finger Nuclease Technology
  • さまざまな生物の遺伝子改変を高効率に行うことが可能
  • ES細胞を用いずに、改変生物個体の作製が可能
  • 選択マーカー等を挿入せずに目的細胞株/個体の樹立が可能
その他
  • 目的遺伝子に関する製品情報検索(検索方法
▲ Back to Top