遺伝子機能解析
MISSION shRNA
Why Choose shRNA?
RNA干渉を用いた遺伝子サイレンシングあるいはノックダウンは、現在ではルーチンの作業となっています。培養細胞へのsmall interfering RNA(siRNA)の導入は遺伝子発現を抑制する簡便で効率的な手段として、分子生物学の分野で広く一般的に使われるツールとなっています。合成siRNAは、幾つかの株化細胞にいて一過性の遺伝子阻害に有効であることが示されていますが、短いヘアピンRNA構築物(shRNA)は、強力かつ安定的に遺伝子発現をサイレンシングする事を可能にします。
長期的で安定した遺伝子サイレンシングは、shRNAと他のRNAiツールとの明確な違いです。代謝半減期の長い遺伝子産物については、長期サイレンシングのためにshRNAを利用することは単なる利便性ではなく、唯一の選択肢となることがあります。これらのタンパク質では、RNA干渉による効果が現れる前にsiRNAが分解されてしまうことがあります。長期間の遺伝子サイレンシングは、pLKO.1プラスミドとピューロマイシンによるクローン選択により達成することができます。 MISSIONバイオプロダクションチームは、通常のクローン選択よりもはるかに効率的でバイアスの少ないソリューションを提供します。初代培養細胞や非分裂細胞に代表される遺伝子導入が困難な標的細胞においても、パッケージング済みレンチウイルスを用いることにより容易かつ高い効率でMISSION TRC shRNAコンストラクトを導入することができます。さらに導入されたshRNA発現ユニットが宿主細胞ゲノムに組み込まれることにより、永続的な遺伝子抑制が引き起こされます。
Lentivirus に関するWebinar はコチラ
MISSION TRC shRNA clones
フォーマット 基本仕様 対象 標準納期 製品番号 1クローン 5クローンセット
旧希望
販売価格
新希望
販売価格
旧希望
販売価格
新希望
販売価格
大腸菌グリセロールストック 保管温度:-70℃ , 内容物:Terrific Broth, carbenicillin 100 mg/mL, 15% glycerol ヒトゲノム、
マウスゲノム
2-3週間 SHCLNG ¥72,500 ¥25,000 ¥145,000 ¥50,000
精製プラスミドDNA 保管温度:-20℃ , 容量:50 μL , 内容物:1 μg プラスミドDNA,20 ng/μL Tris-EDTA buffer ヒトゲノム、マウスゲノム 3-4週間 SHCLND ¥90,000 ¥60,000 ¥180,000 ¥115,000
レンチウィルス粒子 保管温度:-70℃ , 容量:200 μL , 内容物:≧1x10^6 VP/mL ,液体培地(DMEM, 10% FBS、penicillin-streptomycin) ヒトゲノム、マウスゲノム 4-6週間 SHCLNV ¥105,000 ¥70,000 ¥210,000 ¥125,005
shRNAのClone検索にお困りの方はコチラ
フォームの製品番号欄に “shRNAクローン検索“ , 問い合わせ内容欄に “対象遺伝子情報”
(Gene symbol, gene ID, Refseq # 等) 及び “生物種”をご記入ください
MISSION TRC shRNA clone のベクター・容量変更のオプションサービスもお受けしております。
プール型全ゲノムshRNAライブラリー
製品番号 バージョン 総クローン数 総遺伝子数 サブプール数 サブプールあたりの
クローン数
価格
SHPH01-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Human Pooled shRNA Library 80,000+ 16,000+ 10 8,000 ¥1,500,000
SHPH15-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Human Pooled shRNA Library TRC1.5 25,000+ 6,000+ 3 8,000 ¥960,000
SHPH2-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Human Pooled shRNA Library TRC2 20,000+ 5,000+ 3 6,000 ¥800,000
SHPHLIBR-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Complete Human Pooled shRNA Library 125,000+ 20,000+ 16 6,000 or 8,000 ¥2,300,000
SHPM01-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Mouse Pooled shRNA Library 75,000+ 15,000+ 10 8,000 ¥1,400,000
SHPM15-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Mouse Pooled shRNA Library TRC1.5 10,000+ 7,000+ 2 5,500 ¥448,000
SHPM2-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Mouse Pooled shRNA Library TRC2 25,000+ 4,000+ 3 8,000 ¥800,000
SHPMLIBR-1SET MISSION(R) LentiPlex(R) Complete Mouse Pooled shRNA Library 110,000+ 21,000+ 15 5,500 or 8,000 ¥2,000,000
カスタムshRNA TRCライブラリーよりお客様が選択されたクローンをカスタムpooledライブラリーとしてご提供いたします サービス情報 お問合せ
カタログ情報(p22) (PDF)
遺伝子機能別shRNAパネル
生物種 Gene Family Set 標的遺伝子数 製品番号
Glycerol Plasmid Lentivirus
Human Apoptosis Pathway 441 SH1911 SH1921 SH1931
Human B-Cell Activation 99 SH2911 SH2921 SH2931
Human Cell Adhesion Genes 366 SH2211 SH2221 SH2231
Human Cytokine and Chemokine 106 SH0811 SH0821 SH0831
Human Cytokine and Chemokine Receptors 93 SH1311 SH1321 SH1331
Human Cytoskeleton Genes 273 SH2311 SH2321 SH2331
Human Epigenetic Regulators 11 SH3011 SH3021 SH3031
Human DNA Repair Pathway 117 SH1811 SH1821 SH1831
Human Ubiquitin Hydrolases (DUBS) 124 SH0711 SH0721 SH0731
Human Extracellular Matrix Genes 330 SH2511 SH2521 SH2531
Human G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) 542 SH0211 SH0221 SH0231
Human Helicase 133 SH2611 SH2621 SH2631
Human Ion Channel 278 SH1011 SH1021 SH1031
Human JAK-STAT Pathway 190 SH2711 SH2721 SH2731
Human Kinases, complete 746 SH0111 SH0121 SH0131
Human Nuclear Hormone Receptors 216 SH1111 SH1121 SH1131
Human p53 Pathway 240 SH2411 SH2421 SH2431
Human Phosphatases 317 SH0411 SH0421 SH0431
Human T-Cell Activation 241 SH2811 SH2821 SH2831
Human Tumor Supressors 73 SH0511 SH0521 SH0531
Human Tyrosine Kinases 133 お問合せ お問合せ お問合せ
Human Ubiquitin Ligases (E1, E2, E3) 341 SH2111 SH2121 SH2131
Mouse Kinases, complete 598 SM0111 SM0121 SM0131
Mouse Phosphatase 286 SM0411 SM0421 SM0431
Mouse Tyrosine Kinase 130 SM2011 SM2021 SM2031
カスタムshRNAライブラリー TRCライブラリーよりお客様が選択されたクローンをカスタムパネルとしてご提供いたします。大腸菌グリセロールストック、プラスミドDNA、レンチウイルスの3種類のフォーマットよりお選びいただけます。   お問合せ
カタログ情報(p21) (PDF)
コントロール & サポート製品
品名 製品番号 概要 価格
shRNAコントロール 製品一覧 各種ポジティブ/ネガティブコントロールをご用意・プラスミドDNA,レンチウイルスより選択可能 選択ガイド/価格一覧(pdf)
レンチウイルス
パッケージングミックス
SHP001-0.25ML
SHP001-1.7ML
MISSION shRNAクローンをレンチウイルスにパッケージングするためのプラスミドプレミックス ¥50,000
¥175,000
ExpressMag Lentiviral Delivery Reagent 製品一覧 マグネットビーズを用いてレンチウイルスの感染効率の向上や作業時間の短縮が可能 接着細胞株以外にも浮遊細胞や初代培養細胞にも適応 製品詳細/価格一覧(pdf)
カスタムサービス
サービス名称 概要 価格
カスタムクローニングサービス お客様が設計されたshRNA配列を弊社各種ベクターにクローニングいたします。 また、shRNA配列のカスタムデザインも承ります。
納品形態はプラスミドDNAもしくはレンチウイルスパーティクル
お問合せフォーム(pdf)
カスタムshRNA Library TRCライブラリーよりお客様が選択されたクローンをカスタムライブラリーとしてご提供するサービス。製品形態は大腸菌グリセロールストック、プラスミドDNA、レンチウイルスの3種類より選択可能。
レンチウイルスの場合、プール化ライブラリーとしてのご提供も可能です。
お問合せ