ライフサイエンス
イムノアッセイ
弊社は、研究者の幅広いニーズに応える、タンパク質検出のイムノアッセイソリューションを提供しています。研究のニーズに応じて、3つのプラットフォームからお選びいただけます。
ELISA
サイトカイン、代謝内分泌、神経系など
ELISAキットをお探しの方はこちら
多項目同時解析 MILLIPLEX®
マルチプレックスアッセイ
省サンプル、省労力、低コスト、多検体、多項目のデータをお求めの方はこちら
高感度イムノアッセイ
SMCxPRO™
ELISAの100~1000倍の感度
fg/mLレベルのアッセイをお求めの方はこちら
3つのプラットフォームの比較
  ELISA MILLIPLEXアッセイ SMCxPRO
  タンパク質定量のゴールドスタンダード 最大48種類のタンパク質を同時測定 ELISAの100-1,000倍の感度、fg/mLレベルのイムノアッセイ
プレックス シングルプレックス マルチプレックス シングルプレックス
感度 pg/mL pg/mL fg/mL
サンプル容量 50-100 μL ~25 μL 5-100 μL
ダイナミックレンジ 2-3 log 3-4 log 4-5 log
ELISAとMILLIPLEXアッセイの比較
多項目を測定する場合、MILLIPLEXマルチプレックスアッセイはELISAに比べて、省サンプル、省労力、低コストで測定が可能です。
表. 40検体(サンプル)中に含まれる10種類のタンパク質を二重測定した場合
  ELISA MILLIPLEXアッセイ
  プレート毎に単項目測定 多項目を同時測定
必要なプレート数 10 1
1検体毎に必要なサンプル容量 1,000 μL*1 50μL*2
ダイナミックレンジ 2-3 log 3-4 log
感度 pg/mL pg/mL
キットコスト ¥980,000*3 ¥340,000*4
*1 1検体あたり50 μL/wellのサンプル量から算出した場合
*2 1検体あたり25 μL/wellのサンプル量から算出した場合
*3 弊社の代謝ELISAキットの平均希望販売価格から算出した場合
*4 MILLIPLEXキットの平均希望販売価格から算出した場合
MILLIPLEXアッセイとSMCxPROの比較
MILLIPLEXアッセイは、マルチプレックスで複数のバイオマーカーの同時スクリーニングが可能です。一方、SMCxPROでは100~1000倍の感度fg/mL レベルのバイオマーカーの検出が可能になります。
MILLIPLEXアッセイとSMCxPROを組み合わせることにより、心筋マーカートロポニンIについてDiagnostic Cut Off Rangeを中心に幅広い7logの検出範囲をカバーします。
図. MILLIPLEXアッセイとSMC™イムノアッセイでのスタンダードカーブの比較
Milliplex Human Cardiovascular Disease Panel 1 (カタログ番号:HCVD1MAG-67K) とSMC Human cTnIイムノアッセイ (カタログ番号:03-0092-00)を使用。
*Diagnostic Cut Off Rangeは Prof. Mauro Panteghini, Recommendations on Use of Biochemical Markers in Acute Coronary Syndrome: IFCC Proposals, EJIFCC. 2003 Jul; 14(2): 104–108より引用
>>MILLIPLEXアッセイとSMCアッセイの比較をもっと見る
SMCxPROアッセイ転換サービス
MILLIPLEXマルチプレックスアッセイでご使用の抗体で、より高感度なタンパク質定量を行うことができます。MILLIPLEXアッセイで用いている抗体をSMCテクノロジーに乗せ換えて、fg/mLレベルの感度でアッセイすることが可能です。
SMC LLOQ: 20% Accuracy and Precision
従来法・SMC アッセイ法の検出限界と、健常・疾患サンプルの定量結果
MILLIPLEXMAP ヒトサイトカインケモカインパネル4 (HCYP4MAG-56K)アナライトに使⽤しているBAFF/Blyssの抗体でSMCアッセイを構築した事例では、 SMCアッセイにおいてMILLIPLEXアッセイの1000倍の感度の向上が認められた他、 MILLIPLEXアッセイでは検出しきれなかった治験サンプルのすべてで、BAFFの定量が実現しました。
>>SMCxPROアッセイ転換サービスを見る
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
>> 製品・技術、注文・在庫に関するお問合せはこちら
>> ご注文方法・納期・掲載価格について