Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
核酸精製
ゲノムDNA精製
GenElute(ジーンエリュート)シリーズはシリカメンブレンカラムによって迅速でコストパフォーマンスの高い核酸精製を実現します。また有害なフェノールやクロロホルムを用いないため安心して利用できます。哺乳動物細胞・組織や血液、植物、バクテリアからのDNA精製に適したキットをご用意しています。
ゲノムDNA精製キット
  製品名 使用するサンプルの量 標準的な作業時間 期待される収量 使用用途 使用回数と製品番号
哺乳動物用(培養細胞・組織) GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits 付着細胞 5x106 cells、組織25 mg 溶解後20分 HeLa細胞 5x106 cellsから約25 μg、25 mgの組織から約30 μg PCR、制限酵素処理、クローニング、サザンブロット
10回分:
G1N10-1KT
70回分:
G1N70-1KT
350回分:
G1N350-1KT
植物用 GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit 植物組織100 mg 40分以内 20 μgまで(サンプルの種類によって異なります)
70回分:
G2N70-1KT
血液用 GenElute™ Blood Genomic DNA Kit 全血(採取後24時間以内)200 μl 40分以内 10 μgまで
70回分:
NA2010-1KT
バクテリア用 GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kits グラム陰性菌、グラム陽性菌の培養液1.5 mL。グラム陽性菌の場合、リゾチウム(L4919)が別途必要です。 75~120分 20 μgまで
10回分:
NA2100-1KT
70回分:
NA2110-1KT
350回分:
NA2120-1KT