分子生物学
PCR
PCR(Polymerase Chain Reaction; ポリメラーゼ連鎖反応)は、DNAポリメラーゼを用いて、わずか数分子のターゲット核酸から数ミリグラムのDNAを増幅する、分子生物学実験ではポピュラーなアプリケーションです。応用範囲が広く、分子生物学の研究以外にも様々な領域で利用されています。
ポイントを押さえて条件を最適化することで、より正確な結果をより低コストで得ることができます。
動画で学ぶPCR/qPCR/RT-PCR
  • プライマー&プローブのデザイン
  • レポーター&クエンチャーの選び方
  • アッセイデザインの構築
  • リファレンス遺伝子の選定
  • MIQE
など、基本原理から実施するときのポイントを学べます。
動画リストはこちら
人気のDNAポリメラーゼ
よく使用されているDNAポリメラーゼ製品をご紹介します。
人気のポイント PCRバッファー MgCl2 dNTP 泳動確認用色素 製品名 製品情報 製品番号
リーズナブルな価格でルーチンのPCRの定番。 付属(10x)     Taq DNAポリメラーゼ 定番のTaq DNAポリメラーゼとMgCl2の混合溶液。 D1806
ルーチンのPCRで条件検討に最適。 付属(10x) 付属     Taq DNAポリメラーゼ 定番のTaq DNAポリメラーゼにMgCl2溶液が別途付属しているため条件検討に最適です。 D4545
分注作業を簡単にできる2x反応液ミックス。   ReadyMix Taq PCR反応液 そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。 P4600
ホットスタートPCR用の2x反応液ミックス。   JumpStart Taq ReadyMix反応液 そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。 P2893
↑ このページの先頭へ
一般的なPCR
Taq DNA polymerase製品に付属している反応バッファ-は、MgCl2を含む製品とMgCl2を含まない製品をご用意しています。MgCl2を含まない製品は別途MgCl2溶液が付属しているため条件検討に有用です。またREDTaqシリーズは、PCR反応液中にあらかじめ赤色の色素が含まれているため、PCR後に電気泳動する際にトラッキング用の色素を入れる必要がありません。
PCRバッファー MgCl2 dNTP 泳動確認用色素 製品名 製品情報 製品番号
付属(10x)     Taq DNAポリメラーゼ 定番のTaq DNAポリメラーゼとMgCl2の混合溶液。 D1806
付属(10x) 付属     Taq DNAポリメラーゼ MgCl2溶液が別途付属のため条件検討に最適です。 D4545
付属(10x)   REDTaq DNAポリメラーゼ Taq 赤い色素入りで電気泳動の移動を確認可能。 D4309
  ReadyMix Taq PCR反応液 そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。 P4600
REDTaq ReadyMix PCR反応ミックス そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。赤い色素入りで電気泳動の移動を確認可能。 R2523
付属(5x) 付属     GC-RICH PCRシステム GCリッチ領域の増幅用に適したTaq DNAポリメラーゼとプルーフリーディング活性を持つポリメラーゼのブレンドです。ロシュ社製。 12140306001
付属(5x) 付属 付属   GC-RICH PCRシステム、dNTPack GCリッチ領域の増幅用に適したTaq DNAポリメラーゼとプルーフリーディング活性を持つポリメラーゼのブレンドです。ロシュ社製。 4743784001
付属(10x) 付属   REDTaq ゲノムDNAポリメラーゼ ゲノムなどの複雑なテンプレートの増幅に最適です。 D2812
付属(10x)   REDTaq ゲノムDNAポリメラーゼ ゲノムなどの複雑なテンプレートの増幅に最適です。 D8312
付属(10x) 付属   Taq DNAポリメラーゼ、5U/μl、dNTPack 一般的なPCRによく使われています。ロシュ社製。 TAQN-RO
付属(10x)     Taq DNAポリメラーゼ、 5U/μl 一般的なPCRによく使われています。ロシュ社製。 TAQ-RO
付属(10x)     エキスパンド ロング テンプレートPCRシステム 非 常に長いDNAテンプレートを増幅するために特別に調合された、Taq DNAポリメラーゼおよびTgo DNAポリメラーゼのブレンドです。0.5-12 kb、12-15 kb、15 kb以上のフラグメントの増幅に適する3種類の緩衝液が添付されています。ロシュ社製。 ELONG-RO
↑ このページの先頭へ
ホットスタートPCR
PCR反応液の調製中にプライマーがテンプレートDNAに結合して非特異的な増幅が起きたり、プライマー同士が結合してしまうことがあります。これを防ぐためPCRの反応前にDNAポリメラーゼの活性を抑えておく方法が考案され、その方法のひとつとしてホットスタートPCR法がよく用いられています。
SigmaのJumpStart Taq DNAポリメラーゼは抗体によって不活性化され、PCRサイクル初期の熱変性ステップによって抗体が変性してDNAポリメラーゼから離れることでDNAポリメラーゼが活性化状態に戻り、PCR反応が進みます。このことによって高い特異性のあるPCR産物が得られます。
PCRバッファー MgCl2 dNTP 泳動確認用色素 製品名 製品情報 製品番号
付属(10x)     JumpStart Taq DNAポリメラーゼ Taq DNAポリメラーゼとMgCl2の混合溶液。 D9307
付属(10x) 付属     JumpStart Taq DNAポリメラーゼ MgCl2溶液が別途付属のため条件検討に最適です。 D4184
付属(10x)   JumpStart REDTaq DNAポリメラーゼ Taq DNAポリメラーゼとMgCl2の混合溶液。赤い色素入りで電気泳動の移動を確認可能。 D8187
  JumpStart Taq ReadyMix反応液 そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。 P2893
JumpStart REDTaq ReadyMix反応液 そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)のため、テンプレートDNAとプライマーを混合するだけで簡単にPCR反応液が調製できます。赤い色素入りで電気泳動の移動を確認可能。 P0982
JumpStart REDTaq ReadyMix反応液 ゲノム増幅に適したブレンド。そのまま使えるReadyMix溶液(2x濃度)。複雑なテンプレートやゲノムをテンプレートに最適化された組成になっています。 P1107
付属(10x)     JumpStart AccuTaq LA DNA ポリメラーゼ 正確性が高く、長いPCRに最適化されています。単純なテンプレートでは40kbまで増幅可能。 D5809
付属(10x)   JumpStart REDAccuTaq LA DNA ポリメラーゼ 正確性が高く、長いPCRに最適化されています。単純なテンプレートでは40kbまで増幅可能。 D1313
付属(5x) 付属     AptaTaq Fast DNAポリメラーゼ 伸長時間を短縮でき、ホットスタートPCR用のリコンビナントTaqポリメラーゼ。ロシュ社製品。 APTAT-RO
  AptaTaq Fast PCRマスター AptaTaq Fast DNAポリメラーゼ,反応バッファー,ヌクレオチド(dATP、dCTP、dGTP、dUTP)を含むマスターミックス。ロシュ社製品。 ATPAM-RO
↑ このページの先頭へ
高フィディリティPCR
プルーフリーディングによる高い正確性、dUTPとウラシルDNAグリコシラーゼによるキャリーオーバーコンタミネーションを予防する製品などをご用意しています。
FastStart High Fidelity PCRシステム
製品名 製品情報 製品番号
FastStart High Fidelity PCRシステム ホットスタート用に修飾されたTaq DNAポリメラーゼとプルーフリーディングタンパク質のブレンドにより高い正確性で5kbまでのDNAを増幅できます。ロシュ社製。 FHIFI-RO
FastStart High Fidelity PCRシステム、dNTPack ヌクレオチドミックス付属。ロシュ社製。 FHIFIN-RO
Expand High Fidelity PCRシステム
製品名 製品情報 製品番号
エキスパンド ハイフィディリティ PCRシステム Taq DNA ポリメラーゼと優れたプルーフリーディング能を持つTgo DNA ポリメラーゼのブレンドにより高い正確性でDNAを増幅できます。ロシュ社製。 EHIFI-RO
エキスパンド ハイフィディリティ PCRシステム、dNTPack ヌクレオチドミックス付属。ロシュ社製。 EHIFIDNTP-RO
Expand High Fidelity PLUS PCRシステム
製品名 製品情報 製品番号
エキスパンド ハイフィディリティ PLUS PCRシステム Taq DNA ポリメラーゼとプルーフリーディングタンパク質のブレンドにより高い正確性でDNAを増幅できます。ロシュ社製。また、別売のdUTPとウラシルDNAグリコシラーゼを用いることでキャリーオーバーによるコンタミを防止することができます。 EHIFIP-RO
エキスパンド ハイフィディリティ PLUS PCRシステム、dNTPack ヌクレオチドミックス付属。ロシュ社製。 EHIFIPN-RO
Pwo Super Yield DNA ポリメラーゼ
製品名 製品情報 製品番号
PwoスーパーイールドDNAポリメラーゼ PwoスーパーイールドDNAポリメラーゼの持つ3‘-5’ エクソヌクレアーゼのプルーフリーディング活性によりTaq DNAポリメラーゼの18倍の正確性がもたらされます。ロシュ社製。 PWOSUP-RO
PwoスーパーイールドDNAポリメラーゼ、dNTPack ヌクレオチドミックス付属。ロシュ社製。 4743750001
↑ このページの先頭へ
逆転写PCR(RT-PCR)
RNAは逆転写酵素によって一本鎖の相補的なDNA(cDNA)を合成することができ、そのcDNAをPCRすることで二本鎖のDNAが得られます。この一連の操作はRT-PCRと呼ばれ、逆転写とPCR増幅をツーステップに分けて行う方法と逆転写からPCR増幅までワンステップで行う方法があります。
ツーステップRT-PCRはランダムプライマー、オリゴdTプライマー(または遺伝子特異的プライマー)を用いた逆転写によってcDNA合成し、目的に応じて遺伝子をPCR増幅することができます。ツーステップに分けることで様々な反応条件に対応でき、cDNAは長期間保存できるという利点があります。
ワンステップRT-PCRは1本のチューブ内で反応が完了するためコンタミのリスクが少なく、遺伝子特異的なプライマーを使うため検出感度が高くなるという利点があります。
製品名 製品情報 製品番号
RT-PCR(AMV)用ファーストストランドcDNA合成キット リバーストランスクリプターゼAMVを用いてRNAから1本鎖cDNAを合成するためのキットです。ロシュ社製。 11483188001
Titan ワンチューブRT-PCRシステム ワンチューブRT-PCR用の酵素ミックス(エキスパンドハイフィディリティ酵素ブレンドとAMVリバーストランスクリプターゼ)。100反応分。RT-PCR反応バッファー、塩化マグネシウム溶液、DTT溶液が付属します。ロシュ社製。 11855476001
Titan ワンチューブRT-PCRキット ワンチューブRT-PCR用の酵素ミックス(エキスパンドハイフィディリティ酵素ブレンドとAMVリバーストランスクリプターゼ)およびdNTP、RNaseインヒビター、コントロールが付属しているキット。50反応分。ロシュ社製。 11939823001
リAMV逆転写酵素 RNAからの1本鎖cDNA合成に使用されます。ロシュ社製。 10109118001
M-MLV逆転写酵素 RNAからの1本鎖cDNA合成に使用されます。 M1302
Tth DNA Polymerase マンガンイオン存在下でRNAを鋳型としてDNAを合成します。ロシュ社製。 11480022001
プライマーp(dT)15、cDNA合成用 1 A260ユニット(40μg、8 nmol)。ロシュ社製。 10814270001
ランダムプライマー(ヘキサマー) 50 A260ユニット(2 mg、1 μmol)。ロシュ社製。 11034731001
プロテクター RNaseインヒビター RNA分解酵素からRNAを保護します。ロシュ社製。 RNAINH-RO
DNase I Amplification Grade DNase IはDNAをオリゴおよびモノヌクレオチドに分解する酵素でRNAサンプルからDNAを除去するために利用されます。DNase I Amplification GradeはRNaseを含まないため、DNAの混入にセンシティブなRT-PCRなどのアプリケーションに適しています。 AMPD1
RNaseZAP ガラスやプラスチックの表面からRNaseを除去するための試薬です。ペーパータオルでふくか溶液に浸けるだけで簡単に除去できます。 R2020
↑ このページの先頭へ
PCR関連製品
製品一覧はこちら
製品名 製品情報 製品番号
10mM デオキシヌクレオチド混合溶液(x50) 各10mMのdATP、dCTP、dGTP、TTPを含有した混合溶液。 D7295
塩化マグネシウム溶液 25mM溶液。 M8787
PCRバッファーセット PCRの条件検討に利用されています。10xPCRバッファーと塩化マグネシウム溶液のセット。 11699121001
水、PCR用 PCRに適した水。 W1754
ジメチルスルホキシド DMSOは特に長鎖のPCRで収率が向上することがあります。 D9170
ベタイン、5M溶液 ベタインは高GC含量領域での2次構造の形成を抑え、増幅効率を上げる事ができます。 B0300
ミネラルオイル DNase、RNase、プロテアーゼフリー M8662
ウラシル-DNAグリコシラーゼ、熱感受性 キャリーオーバーコンタミネーション防止に使用されます。 UDGHL-RO
プロテイナーゼ K、Tritirachium album由来 分子生物学用、凍結乾燥粉末 P2308
プロティナーゼK、リコンビナント PCRグレード、凍結乾燥粉末 RPROTK-RO
プロティナーゼK、リコンビナント、溶液 PCRグレード、溶液 RPROTKSOL-RO
↑ このページの先頭へ