分子生物学
植物バイオテクノロジー
植物由来の食物性生理活性物質、機能性食品の成分、特に通常の栄養価を超えた生理的効果を示す栄養素やin vivo及びin vitro研究用の高純度生化学物質および分析用標準品を含めた栄養素分析を促進するツールを幅広くご紹介するとともに、植物DNA抽出/増幅、葉緑体単離/抽出、植物タンパク質単離/抽出、植物生物学研究に必要な製品群とキットを多数掲載しております。
また、一般的な培地、植物専用培地、容器なども充実した取り揃えとなっており、多くのプロトコールをご用意しております。
植物基礎培地からタンパク発現まで、Sigmaの豊富な製品セレクションをご紹介します。
Sigma® Life Science栄養学研究製品ポートフォリオ には、様々な植物から分離した非常に純度の高い500個の植物由来化学物質が含まれています。 機能性食品成分の知識基盤を支援し拡大するためのユニークなポートフォリオを提供しています。
ムラシゲ培地(日本語組成表付き)、その他植物用培地、人気の植物用プラスチック容器をまとめてご紹介しています。 植物組織・種子からのDNA抽出・PCRをダイレクトに行うことができる人気のキット、タンパク質抽出・細胞小器官単離、プロテアーゼインヒビターカクテルなどの関連製品をご紹介しています。
『植物由来化学物質と植物研究ツール』冊子 無料でお届けします
植物由来化学物質、機能性食品成分、植物基礎研究用製品をまとめた一冊です。
カタログ郵送をご希望の方はこちらからご請求ください。
(※『製品カタログ』の『ライフサイエンス』より『植物由来化学物質と植物研究ツール』をご選択ください)
PDFはこちら(PDF:2.74 MB)
メルク関連製品
滅菌済みフィルターユニット
植物の形質転換・カルス培養時の滅菌にメルクの滅菌済フィルターユニットがおすすめ
最新の製品リストは以下の画像をクリックしてご確認ください。
ステリカップ(Stericup)フィルターユニット   滅菌済みマイレクス(Millex)フィルターユニット
■ 特長
  • 培地の確実なろ過滅菌に最適。
  • マイコプラズマ除去にはステリカップVP が最適。
  • プレフィルター用タブを用いてメンブレン上にプレフィルターを設置すれば目詰まりを低減可能(1,000 mL 以外)。
■ 特長
  • 孔径(0.1~0.45 μm)と直径(4 ~33 mm)の幅広いラインナップ。
  • エチレンオキシド(EO)またはγ 線滅菌済。
  • 水溶液から有機溶媒までさまざまなアプリケーションに対応。
オートクレーブ可能な汎用不織布
ミラクロス(Miracloth)
■ 特長
  • プラスミド調製等におけるセルライセートからの残渣除去に実績多数。
  • 細胞懸濁液からの動物細胞、プロトプラストや、菌体・胞子等の効率の良い回収が可能。
  • 食品関連研究での様々なろ過に、チーズクロスの代替としても使用可能。