多項目同時解析(MILLIPLEX MAP キット、装置)
ラインナップ
MILLIPLEX MAPのラインナップ
カタログダウンロード
MILLIPLEX MAP キット 2018年新製品
▼ヒト自己免疫疾患・自己抗体パネル
▼ヒト神経科学パネル2
▼ヒトがん自己抗体パネル
▼ヒト老化パネル
<Coming soon>
▼ウシサイトカインパネル
▼イヌ下垂体ホルモンパネル(アナライト追加)
MILLIPLEX MAP キットの特長
1. 幅広い対象研究・疾患領域に適応した品揃え
  • 免疫・炎症(サイトカイン/ ケモカイン/ アイソタイピング)
  • メタボリック(インクレチン/ 糖尿病/ 内分泌)
  • 毒性マーカー(腎毒性/ 肝毒性/ 心毒性)
  • 神経変性疾患(アルツハイマー/ 神経ペプチド)
  • シグナリング(リン酸化/ 転写因子)
  • 細胞内代謝 ( 酸化ストレス/ 糖代謝)
  • がんマーカー(血管新生/ 増殖因子/ 転移)
  • 加齢性疾患(心血管疾患/ 骨代謝/ 骨粗鬆症/ 関節炎)
2. 最適化された試薬
2-1. マトリックス効果を考慮
 ・Serum Matrix が同梱されています。
血清サンプルには、標準タンパク質溶液やバックグラウンド溶液(アッセイバッファーを使用)と異なり、生体由来成分(マトリックス)が含まれています。 マトリックスの影響を軽減させるためにMILLIPLEX MAP キットには必要に応じて最適なSerumMatrix を同梱しています。 Serum Matrix を使用する際は、標準タンパク質溶液を含むウェル、バックグランド溶液を含むウェル、クォリティーコントロールタンパク質溶液を含むウェルにそれぞれ加えてから測定してください。
2-2. 再現性の追及
 ・標準タンパク質の品質はロット毎に管理されています。
各構成品は、弊社が定める基準を満たした製品のみが採用されます。中でも、検量線作成に使用する標準タンパク質(凍結乾燥品)は、一定のロット差に収まるよう規定の品質を満たしたロットのみを製品化していますので、長期にわたるプロジェクトにも安心してご使用いただけます。
2-3. 調製が簡便
 ・標準タンパク質は濃度調製済みです。
ロットに関わらず一定量の溶媒で溶解すると、標準タンパク質の段階希釈濃度が常に一定となります。
2-4. 実験プロセスの確認が可能
 ・クォリティーコントロールタンパク質(QC タンパク質)を同梱しています。
MILLIPLEX MAP キットには、アッセイプロセスを評価するためのタンパク質として、QC タンパク質が同梱されています。検体と同様の方法でQC タンパク質溶液を測定すると、キットに添付されているデータシートに記載された濃度レンジ付近の測定値が得られるよう調製されています。この値を確認することで、実験プロセスの確認をすることができます。QC タンパク質を使用する際は規定量の希釈液で溶解して使用します。
マルチプレックスとシングルプレックス
測定の比較検証済みです。
複数項目を同時に測定するマルチプレックスアッセイでは、ビーズ間の干渉の有無を確認する必要があります。メルクでは、MILLIPLEX MAP キットの製品化の過程で、マルチプレックス測定とシングルプレックス(アナライト単体)測定の両方の結果を事前に検証しています。
TOPへ戻る>>
MILLIPLEX MAP キットの仕様
目的に応じて最適な仕様のMILLIPLEX MAP キットをお選びいただけます。
プレミックスキット
1パネルに含まれる測定項目について、弊社が選択した測定項目を検出するためのMILLIPLEX MAP キットです。各アナライトに対する捕捉抗体ビーズが予め混合され、その混合ビーズが1バイアルで提供されます。
  • メリット:
    各捕捉抗体ビーズを混合する手間を省くことができます。研究または疾患領域ごとに測定項目をまとめていますので、関連性がある測定項目をまとめて測定する場合に便利です。
セレクトキット
お客様がご希望される測定項目を1パネル内から選択してご購入いただくキットです。測定項目の合計数がプレックス数(Plex/Pk)となり、プレックス数に応じて希望販売価格が設定されています。
  • メリット:
    用途に合わせて必要な項目のみをご選択いただけるため、効率的です。
TOPへ戻る>>
MILLIPLEX MAP 疾患別ラインナップ
MILLIPLEX MAP アナライト検索方法
対象のアナライトとキットを検索して価格をご確認いただけます
STEP1: MILLIPLEXアナライトキットファインダーにアクセス
MILLIPLEXアナライトキットファインダーをクリック。
STEP2: 交差性を選択
交差性をいずれか選択し、次へ ボタンをクリック。
STEP3: 研究領域、ターゲットタンパク質を選択
研究領域、ターゲットタンパク質を選択し、次へ ボタンをクリック。
STEP4: 表示製品の情報を確認
目的のバイオマーカー(アナライト)に適したパネルを表示。
ご不明な点は下記連絡先までお問合せください
>> オーダー方法について:
>> 製品ついてのお問合わせ:
bioinfo@merckgroup.com
お問合せ先
メルク ライフサイエンス リサーチ&バイオロジー
E-mail:bioinfo@merckgroup.com
TEL:03-4531-1140
測定原理
ラインナップ
MILLIPLEX MAP カスタム対応
アプリケーション
MILLIPLEXアッセイサポート
お客様の声
ご注文方法