Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
ラインナップ
がん研究パネル
単一のタンパク質バイオマーカーの解析だけでは、多くの場合、腫瘍と非腫瘍を適切に区別することができません。アッセイが正確でロット間差がなければ、細胞内と循環血中のがんアナライトをマルチプレックスで検出することにより、正常なホメオスタシスと腫瘍形成プロセスの研究を加速させることができます。
ビーズベースのLuminex xMAPプラットフォームを使用したMILLIPLEX MAPがん研究パネルの製品ラインナップは、血清、血漿、組織、培養細胞やその他の生体サンプル対応のがんマーカーパネルを幅広く取り揃えています。
MILLIPLEX MAPのアナライト ラインナップ例
(その他のアナライトは下段のアナライトファインダーにて検索いただけます。)
血中腫瘍マーカー*:
AFP CA-125 レプチン
CEA MIF VEGF
TRAIL PSA オステオポンチン
抗トロンビン III ビタミンD結合タンパク質 フェリチン
ガレクチン ミエロペルオキシダーゼ(MPO) IGFBP3
*掲載されている以外のアナライトもございます。
血管新生*:
アンジオポエチン-2 フォリスタチン BMP9
EGF エンドグリン HGF
G-CSF VEGF-A VEGF-C
VEGF-D エンドセリン-1 FGF-1
*掲載されている以外のアナライトもございます。
転移*:
NSE ペリオスチン TWEAK
YKL40 TRAP DKK1
OPG オステオネクチン GDF15
MMP-9 HGF MMP-2
*掲載されている以外のアナライトもございます。
MILLIPLEX MAPのパネル例
Human Circulating Cancer Biomarker Panel 1 (カタログ番号:HCCBP1MAG-58K
PSA、AFP、CA125などの腫瘍マーカーを含む24種のアナライトを取り揃えています。
Human Angiogenesis / Growth Factor Panel 1(カタログ番号:HAGP1MAG-12K
VEGF-A、VEGF-C、VEGF-DやEndothelin-1などの血管新生に関連するマーカー17種類を含むパネルです。
測定原理
ラインナップ
MILLIPLEX MAP カスタム対応
アプリケーション
MILLIPLEXアッセイサポート
お客様の声
ご注文方法