多項目同時解析(MILLIPLEX MAP キット、装置)
測定原理
マルチプレックスアッセイは、細胞又は生体由来の少量サンプル中のタンパク質を1 ウェルあたり最大500種類(FlexMAP 3D システムを使用した場合)まで同時に検出できる免疫アッセイシステムです。このシステムは、xMAP テクノロジーを用いたタンパク質多項目同時解析装置と、専用アッセイキット(MILLIPLEX MAPキット)を共に使用することにより、ヒトおよび動物(サル、イヌ、ラット、マウス等)由来のサンプル(血清、血漿、細胞上清、組織等)中の疾患バイオマーカーやシグナルタンパク質を迅速かつ正確に測定します。
約25 μL
xMAP テクノロジー
2種類の蛍光色素で段階的に染色して、100種類のビーズを作製します(FLEXMAP 3D は3種類の蛍光色素で500種類のビーズを作製)。
ビーズ固有値(ビーズ番号)の識別がxMAPテクノロジーの基礎です。1種類のビーズには1種類の抗体を結合させます(図中例は、IL-9、TNFα、IFNγ)。
3種類の抗体の付いたビーズを1つのウェルに入れます。
サンプル液とビーズのインキュベーションにより測定ターゲット(タンパク質)がビーズ表面の抗体に結合します。
さらに、ビオチン標識抗体を結合させ、ストレプトアビジン-PE で蛍光ラベルします。
フローサイトメトリー技術を利用し、2種類のレーザーで標的タンパク質量とビーズ番号の測定を行います。
TOPへ戻る>>
Luminex® シリーズなら少ないサンプル量と少ないコストでタンパク質の多項目同時測定が可能!
メルクのマルチプレックスアッセイシステムには、MAGPIXシステム、Luminex 200 xPONENTシステム, およびFLEXMAP 3Dシステムの3機種があります。マルチプレックスアッセイシステムは、従来のELISA法と比較して、労力、コスト、実験エラーを最小にし、少量サンプルから広いダイナミックレンジでの多項目同時解析が可能です。
特長
  • 少量サンプル中に存在する複数のタンパク質をMILLIPLEX MAP 試薬で最大500種類まで多項目同時測定。
  • MILLIPLEX MAP 試薬はヒトだけでなく疾患モデル動物(イヌ、サル、ラット、マウス等)用パネルも選択可能。
  • MILLIPLEX Analyst ソフトウェアは、測定データのクラスター解析にも対応。
仕様
  Luminex シリーズ
MAGPIX システム Luminex 200 FLEXMAP 3D
測定原理 CCD イメージング法 フローサイトメトリー法
励起部 ビーズ識別用:
赤色(635 nm)LED
サンプル定量用:
緑色(525 nm)LED
ビーズ識別用:
635 nm(Luminex 200)/ 638 nm(FLEXMAP 3D)ダイオードレーザー
サンプル定量用:
532 nm ダイオードレーザー
検出部 CCD カメラ ビーズ識別用:
APD(温度補正型アバランシェフォトダイオード)
サンプル定量用:
PMT(検出範囲 565~585 nm)
対応ビーズ 磁気ビーズ 磁気ビーズ/ 非磁気ビーズ 磁気ビーズ/ 非磁気ビーズ
測定時間 60 min/96 ウェル 40 min/96 ウェル 18 min/96 ウェル、
75 min/384 ウェル
ダイナミックレンジ 3.5 logs 3.5 logs 3.5 logs
サンプルフォーマット 96 ウェルプレート 96 ウェルプレート 96 / 384 ウェルプレート
測定可能プレックス数 50 100 500
寸法(本体)1) 幅 170 mm× 奥行 598 mm
× 高さ 430 mm
幅 430 mm× 奥行 505 mm
× 高さ 245 mm
幅 584 mm× 奥行 653 mm
× 高さ 547 mm
重量(本体)1) 17.5 kg 25 kg 77.1 kg
1)設置に必要なスペース、電源、耐荷重等に関してはお問合せください。
MAGPIX システムとELISA 法との比較
40 検体(サンプル)中に含まれる10 種類のタンパク質を二重測定した場合
  MAGPIX システム ELISA
特長 少量サンプルを多項目同時測定 プレート毎に単項目測定
必要なプレート数 1枚 10枚
1検体毎に必要なサンプル量 50 μL*1 1,000 μL*2
ダイナミックレンジ 1~10,000 pg/mL 10~2,500 pg/mL
検出限界 ~1 pg/mL ~1 pg/mL
キットコスト ¥340,000*3 ¥980,000*4
*1 1検体あたり25 μL/well のサンプル量から算出した場合
*2 1検体あたり50 μL/well のサンプル量から算出した場合
*3 MILLIPLEX キットの平均希望販売価格から算出した場合
*4 弊社の代謝ELISA キットの平均希望販売価格から算出した場合
ご注文情報
  Luminex シリーズ
MAGPIX システム Luminex 200 FLEXMAP 3D
本体(機器) カタログ番号 40-072J 40-012J 40-014J
据付設置 カタログ番号 MAG-INSTALL MX-INSTALL お問い合わせください
※ 機器ご注文の際には、据付設置費も同時にご注文ください。
カタログダウンロード
マルチプレックス アッセイ システムカタログ
TOPへ戻る>>
お問合せ先
メルク ライフサイエンス リサーチ&バイオロジー
E-mail:bioinfo@merckgroup.com
TEL:03-4531-1140
測定原理
ラインナップ
MILLIPLEX MAP マイパネル
アプリケーション
MILLIPLEXアッセイサポート
お客様の声
ご注文方法