アポトーシス検出
細胞ベースの実験においてアポトーシス・細胞傷害・細胞増殖は、あらゆる刺激に対する細胞応答メカニズムを理解するうえでキーとなる研究分野です。 ロシュのアッセイ キットおよび各試薬は、再現性の高いデータが簡単に得られ、様々なアプリケーションで堅実な結果をもたらします。
アポトーシス検出アッセイ一覧
研究対象 アポトーシスのマーカー 検出の手法 推奨製品
Caspase活性 サイトケラチン18のcaspase分解産物 Western blot、
透過光顕微鏡
Caspases マイクロプレートリーダー (比色)
ポリADPリボース(PARP)のcaspase分解産物 Western blot、
免疫沈降、
透過光顕微鏡(免疫組織)
細胞膜変化 アポトーシス細胞外層のホスファチジルセリン(PS) FCM (フローサイトメトリー)、
蛍光顕微鏡
DNA断片化 DNA断片化 ゲル電気泳動
マイクロプレートリーダー (比色)
細胞レベルでのDNA断片化
(TUNEL)
FCM (フローサイトメトリー)、
蛍光顕微鏡、
透過光顕微鏡
DNA合成 BrdU取込 マイクロプレートリーダー (比色)
ゲノミクス、プロテオミクス、細胞アプリケーション用の研究用試薬・キットがSigma-Aldrichからご利用いただけます