細胞アプリケーション
細胞傷害測定
細胞ベースの実験においてアポトーシス・細胞傷害・細胞増殖は、あらゆる刺激に対する細胞応答メカニズムを理解するうえでキーとなる研究分野です。 ロシュのアッセイ キットおよび各試薬は、再現性の高いデータが簡単に得られ、様々なアプリケーションで堅実な結果をもたらします。
細胞傷害測定アッセイ一覧
研究対象 細胞傷害のマーカー 検出の手法 推奨製品
細胞膜損傷 乳酸脱水素酵素(LDH)の放出量 マイクロプレートリーダー (比色)
細胞媒介性細胞傷害 BrdU取込 マイクロプレートリーダー (比色)
ゲノミクス、プロテオミクス、細胞アプリケーション用の研究用試薬・キットがSigma-Aldrichからご利用いただけます