細胞アプリケーション
細胞増殖測定
細胞ベースの実験においてアポトーシス・細胞傷害・細胞増殖は、あらゆる刺激に対する細胞応答メカニズムを理解するうえでキーとなる研究分野です。 ロシュのアッセイ キットおよび各試薬は、再現性の高いデータが簡単に得られ、様々なアプリケーションで堅実な結果をもたらします。
細胞増殖測定アッセイ一覧
研究対象 細胞増殖のマーカー 検出の手法 推奨製品
代謝活性 生細胞のテトラゾリウム塩からフォルマザン色素への還元作用 マイクロプレートリーダー(比色)
ATP産生量 ルミノメータ(チューブ、プレート)
DNA合成 BrdU取込 マイクロプレートリーダー (比色)
ルミノメーター (プレート)
  細胞レベルでのBrdU取込 FCM (フローサイトメトリー)、
蛍光顕微鏡
* 細胞傷害アッセイにも使用できます。
ゲノミクス、プロテオミクス、細胞アプリケーション用の研究用試薬・キットがSigma-Aldrichからご利用いただけます