核酸の増幅 (PCR/RT-PCR)
dNTPセット品 - dNTPack
PCR酵素と、PCRグレードdNTP (deoxyribonucleotide triphosphate)ミックスのコンビネーションは、あらゆるタフな条件下で高い増幅率を約束します。
> 高品質ポリメラーゼとヌクレオチドを、お求めやすくパッケージング
> アプリケーションに合わせたバリエーション豊富なdNTPack
> 高品質ヌクレオチドがもたらす優れたPCR増幅結果
Benefit 1. 高品質ポリメラーゼとヌクレオチドをお求めやすくパッケージング
ロシュのdNTPackタイプのPCR酵素は、PCRグレードのヌクレオチド/熱安定性に優れた酵素ミックス/PCR効果を最適化するバッファーから構成されます。
  • お買い得なパッケージです
    熱安定性DNAポリメラーゼとヌクレオチド(PCRグレード)を個別にお買い求めになるより、安価です。
  • 優れた結果を約束します
    高純度のヌクレオチドと最適化されたバッファーが、最高レベルの感度での増幅を実現します。
  • 貴重なサンプルを有効利用
    機能試験済みかつコンタミネーションのない、使って安心な試薬で時間とリソースを節約できます。
Benefit 2. アプリケーションに合わせたバリエーション豊富なdNTPack
ロシュのPCRグレード ヌクレオチドは、RT-PCRによる機能試験で優れたパフォーマンスを確認しています。 すべてのdNTPackには4種のヌクレオチドを10 mM含有した、添加物フリーの プレミックス溶液がパッケージされています。
> FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPack
> FastStart High Fidelity PCR System, dNTPack
> Pwo SuperYield DNA Polymerase, dNTPack
> Expand Long Range dNTPack
> Expand™ High Fidelity PCR System, dNTPack
> Expand™ High FidelityPLUSPCR System, dNTPack
> Expand 20 kbPLUSPCR System, dNTPack
> GC-RICH PCR System, dNTPack
> Taq DNA Polymerase (1 U/µl), dNTPack
> Taq DNA Polymerase, dNTPack
Benefit 3. 高品質ヌクレオチドがもたらす優れたPCR増幅結果
ロシュの機能試験済み高純度デオキシヌクレオチドを使えば、希望通りの増幅産物が得られることでしょう。 PCRグレードのヌクレオチドは、プレミックス溶液の形で提供されます。
  • 機能試験済のヌクレオチド
    よりハイレベルなPCR増幅を可能にします(Figure 1)。 すべてのロットでRNase、DNaseおよびその他の不純物を排除し 、テンプレートとの整合性を高めています。
  • 安定したパフォーマンス
    溶液中のdNTP純度はHPLC測定において99%以上、かつ dNDPは0.9%以下が担保されています(Figure 2)。
  • 長期間保存が可能
    ロシュのPCRグレード ヌクレオチドは-15 ~25°C保存下で、約30か月以上にあたって安定した性能を発揮します(Figure 3)
Figure 1
ヒトジストロフィン遺伝子に由来する1,849塩基長断片のRT-PCR。様々な濃度のヒト骨格筋トータルRNAが使用された。
結果
サプライヤーAのdNTPでは100 pgの鋳型が必要でしたが、ロシュのdNTPではたった10 pgのRNAからRT-PCR産物を得ることができました(10倍の感度をもたらしました)。
Figure 3
dATPの-20℃における長期安定性。
結果
ロシュのPCRグレードdATPは-20℃で42ヵ月保存後も99.7%のヌクレオチド三リン酸を含みます。
Figure 2
HPLC (RP 18)によるロシュのPCRグレードヌクレオチドの純度測定とサプライヤーA製品との比較。
結果
ロシュのPCRグレードヌクレオチドは遊離三リン酸を含まず、サプライヤーAのヌクレオチドよりも全体的に高純度です。