核酸の増幅 (PCR/RT-PCR)
高特異性 & ホットスタートPCR - FastStart
FastStartポリメラーゼはロシュの製品中で最も引用数の多いPCR ポリメラーゼの一つです。 FastStartは一般的なPCR増幅から定量PCRまでをカバーする信頼のブランドです。
Experience 1: 特異性
化学修飾されたFastStart Taq DNA ポリメラーゼは、数時間に渡って反応液中で室温に置かれたとしても、 優れた特異性を発揮します。
Experience 2: 安全性
プレミックスタイプのFastStartはdUTPが採用されているのでUNG (Uracil-DNA Glycosylase)との併用でキャリーオーバーを防止できます。
Experience 3: テイラーメード
FastStart は様々なフォーマットに対応しています。 測定方法で分類すると: 通常のPCR増幅用、ロシュのLightCycler®システム用に最適化されたタイプ、あるいは一般的なqPCR機器で使用できる汎用タイプとして。 検出プローブとで分類すると、SYBR Greenまたはプローブ アッセイからのフォーマット選択が可能となります。