Attention:
As we update our core systems, key features of the website including ordering and real-time price and availability, may be unavailable from 8 PM CST on Friday evening, September 20th until 9 AM CST on Saturday morning, September 21st.
Please note that you will still have telephone and email access to our local offices during this period.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Roche プロテオミクス
cOmplete 製品と特長
目次
> cOmplete プロテアーゼ インヒビターカクテル
> cOmplete His-Tag精製キット
> cOmplete細胞溶解キット
> PhosSTOP ホスフォターゼ インヒビターカクテル
ロシュは、多様なタンパク質の標識・検出・精製・分析に関して幅広い経験を持つだけでなく、それらのタンパク質を分解酵素から保護することに関しても豊かな経験を有しています。 cOmplete シリーズは、細胞溶解から精製に至るプロセスにおいて、目的タンパク質の安定性と可溶性を向上させると同時に、プロテアーゼや酸化からのタンパク質の保護も容易にします。
cOmplete プロテアーゼインヒビターカクテル
> cOmplete ULTRAカクテル錠
市販のプロテアーゼ阻害剤カクテルでは最高の抑止力を持ち、理想的なコンディションにタンパク質を保ちます。cOmplete ULTRA錠は、酸性プロテアーゼおよび、より広範なセリン・プロテアーゼに対する阻害能力が向上しています。
cOmplete セレクションガイドはこちら > >
> cOmpleteカクテル錠
ロシュの開発したインヒビタータブレットの先駆け、cOmpleteカクテル錠は、多彩なパッケージ(EDTA含有の有無、梱包形態)が入手可能な、タンパク質分解を抑止するためのゴールド スタンダードです。
Hisタグ精製キット
> cOmplete His-Tag Purification Resin and cOmplete His-Tag Purification Columns
1ステップの作業で、Hisタグ タンパク質を高純度で精製できる、固定化金属アフィニティ クロマトグラフィ(IMAC)用マトリクスです。 ロシュ独自のニッケル・キレート技術によって、DTTなどの還元剤やEDTAのようなキレート剤にも対応しています。ボトル入りまたはプレパック カラムとしてお求めいただけます。
細胞溶解キット
> cOmplete ライシス Kits
凍結・融解の反復や超音波破砕、グラスビーズなどの従来法に比べ、細胞溶解をより簡単かつ迅速にします。 ライシス試薬とコンプリート錠を組み合わせているので、細胞溶解時にも複数のプロテアーゼを確実に阻害できます。
ホスファターゼインヒビターカクテル
> PhosSTOPカクテル錠
PhosSTOPは、無毒性の阻害剤をロシュ独自のブレンドで配合した錠剤です。 水溶液(バッファー)中で速やかに溶解し、フォルマリン固定標本を含むバッファー中でも機能します。