ライフサイエンス
分子生物学用・細胞培養用ボトル水
分子生物学用・細胞培養用のボトル水。超純水装置をお持ちでない方や管理を楽にしたい方におすすめです。
分子生物学用ボトル水(製品番号 95284
特徴
● フィルターでろ過滅菌済み
● Milli-Q®の装置で製造
● RNaseフリー
● DNaseフリー
● Proteaseフリー
● Phosphataseフリー
● Milli-Qボトル水(カタログ番号 H20MBXXXX)の推奨代替品
製品名 カタログ番号
Water for molecular biology 95284-100ML
95284-500ML
95284-1L
以下のMilli-Qボトル水の推奨代替品としてご利用ください
製品名 カタログ番号
Water for molecular biology 6 x 125mL H20MB0106
Water for molecular biology 24 x 125mL H20MB0124
Water for molecular biology 1 x 500mL H20MB0501
Water for molecular biology 6 x 500mL H20MB0506
Water for molecular biology 1 x 1L H20MB1001
Water for molecular biology 6 x 1L H20MB1006
細胞培養用ボトル水(製品番号 95289, W3500
細胞培養用ボトル水は2タイプをご用意。
製品番号 95289の特徴
● フィルターでろ過滅菌済み
● Milli-Qの装置で製造
● Mycoplasmaフリー
●≤0.005 EU/mL エンドトキシン
● Milli-Qボトル水(カタログ番号 H20CCXXXX)の推奨代替品
製品名 カタログ番号
Water for cell biology 95289-100ML
95289-500ML
95289-1L
製品番号 W3500の特徴
● フィルターでろ過滅菌済み
●≤1 EU/mL エンドトキシン
● Milli-Qボトル水(カタログ番号 H20CCXXXX)の推奨代替品
製品名 カタログ番号
Water sterile-filtered,
BioReagent suitable for cell culture
W3500-100ML
W3500-500ML
W3500-1L
W3500-6x500ML
W3500-24x500ML
W3500-6x1L
以下のMilli-Qボトル水の推奨代替品としてご利用ください
製品名 カタログ番号
Water for cell culture 6 x 125mL H20CC0106
Water for cell culture 24 x 125mL H20CC0124
Water for cell culture 1 x 500mL H20CC0501
Water for cell culture 6 x 500mL H20CC0506
Water for cell culture 1 x 1L H20CC1001
Water for cell culture 6 x 1L H20CC1006