[コンテンツへスキップ](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) 製品 カート0 JPJA 製品 製品アプリケーションサービスリソースサポート [ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup) [クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order) カート0 [ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)Applications[材料科学・エンジニアリング](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/materials-science-and-engineering)ナノ・マイクロ粒子合成 # ナノ・マイクロ粒子合成 ![ナノ粒子とマイクロ粒子の合成チャートは、物理的、化学的、生物学的手法に分かれており、ボトムアップとトップダウン法を使用している](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/nanoparticle-microparticle-synthesis-mcp.jpg "ナノ粒子とマイクロ粒子の合成チャートは、物理的、化学的、生物学的手法に分かれており、ボトムアップとトップダウン法を使用している") マイクロおよびナノ粒子は、エネルギー、イメージング、医療、環境などの分野で大きな技術的可能性を秘めたユニークな材料です。ナノ粒子は、少なくとも1つの物理的寸法が100ナノメートル未満であると定義されています。マイクロ粒子の場合は、物理的寸法が約1~1,000マイクロメートルです。これら粒子は、対応するバルク材料と同じ組成であっても、サイズ効果により、特異的な光学的、電気的、熱的、および磁気的特性を示します。特定の応用にうまく適合させるため、特性や形状、組成、サイズ分布をコントロールできる各種の合成法が研究されてきました。   * * * ## 関連製品 Slide 1 of 20 1 of 5 [![塩化金(III) 酸 三水和物 ≥99.9% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/161/175/2d4456a4-ed3b-4c65-839c-c340c05b976f/640/2d4456a4-ed3b-4c65-839c-c340c05b976f.png) \ Sigma-Aldrich \ 520918 \ 塩化金(III) 酸 三水和物](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/520918) クイックビュー [![ポリアクリル酸](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/291/550/700867ee-b7c0-4266-9834-522682a619c3/640/700867ee-b7c0-4266-9834-522682a619c3.png) \ Sigma-Aldrich \ 323667 \ ポリアクリル酸](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/323667) クイックビュー [![酸化チタン(IV) nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/105/615/cb434129-8565-4641-b776-3790a7792c41/640/cb434129-8565-4641-b776-3790a7792c41.png) \ Sigma-Aldrich \ 718467 \ 酸化チタン(IV)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/718467) クイックビュー [![ヨウ化スズ(II) AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/208/902/cb672019-e0e0-4163-bef9-e31650740b33/640/cb672019-e0e0-4163-bef9-e31650740b33.png) \ Sigma-Aldrich \ 409308 \ ヨウ化スズ(II)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/409308) クイックビュー [![ギ酸アンモニウム ≥99.995% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/202/659/59644a59-2f91-44e4-856c-1ec5cf797867/640/59644a59-2f91-44e4-856c-1ec5cf797867.png) \ Sigma-Aldrich \ 516961 \ ギ酸アンモニウム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/516961) クイックビュー [![塩化金(III) 酸 水和物 99.995% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/386/832/c7d4de08-54d2-451e-9dc3-857a18446d76/640/c7d4de08-54d2-451e-9dc3-857a18446d76.png) \ Sigma-Aldrich \ 254169 \ 塩化金(III) 酸 水和物](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/254169) クイックビュー [![塩化マグネシウム ≥98%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/316/6468c7df-c448-454f-bfbf-30d9ab87691e/640/6468c7df-c448-454f-bfbf-30d9ab87691e.png) \ Sigma-Aldrich \ M8266 \ 塩化マグネシウム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/m8266) クイックビュー [![キトサン low molecular weight](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/258/197/13a95f7e-4f9c-4f53-a62e-ab86bcef3557/640/13a95f7e-4f9c-4f53-a62e-ab86bcef3557.png) \ Sigma-Aldrich \ 448869 \ キトサン](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/448869) クイックビュー [![酢酸アンモニウム 99.999% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/751/a66718cd-f739-4f91-bd2a-607fc4b02057/640/a66718cd-f739-4f91-bd2a-607fc4b02057.png) \ Sigma-Aldrich \ 372331 \ 酢酸アンモニウム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/372331) クイックビュー [![テトラチオン酸カリウム](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/343/835/468f5def-0b58-49d3-bdab-288a37bee7fb/640/468f5def-0b58-49d3-bdab-288a37bee7fb.png) \ Sigma-Aldrich \ P2926 \ テトラチオン酸カリウム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/p2926) クイックビュー [![白金(II)アセチルアセトナート 97%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/804/424/97c7b749-637c-4957-8629-d0b3d6bcfb17/640/97c7b749-637c-4957-8629-d0b3d6bcfb17.png) \ Sigma-Aldrich \ 282782 \ 白金(II)アセチルアセトナート](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/282782) クイックビュー [![チタン(IV)イソプロポキシド 99.999% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/824/292/119590d7-0361-4de2-8192-1eb0cb277b3a/640/119590d7-0361-4de2-8192-1eb0cb277b3a.png) \ Sigma-Aldrich \ 377996 \ チタン(IV)イソプロポキシド](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/377996) クイックビュー [![塩化金(III) 溶液 99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/848/220/7c11d18f-b8df-48c0-ae42-766eca14b3c0/640/7c11d18f-b8df-48c0-ae42-766eca14b3c0.png) \ Sigma-Aldrich \ 484385 \ 塩化金(III) 溶液](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/484385) クイックビュー [![PLGA nanoparticles 200 nm average diameter](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/379/418/1fa096e3-43e5-4501-b70f-caeba125435f/640/1fa096e3-43e5-4501-b70f-caeba125435f.jpg) \ Sigma-Aldrich \ 805106 \ PLGA nanoparticles](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/805106) クイックビュー [![Green Fluorescent PLGA nanoparticles 500 nm average diameter](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/108/577/a5c24a32-2e0e-468d-98e6-dc57b21812ed/640/a5c24a32-2e0e-468d-98e6-dc57b21812ed.png) \ Sigma-Aldrich \ 805300 \ Green Fluorescent PLGA nanoparticles](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/805300) クイックビュー [![Resomer® RG 752 H、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド) acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/106/710/f0a05fe4-1200-4073-bce3-cd67abfed936/640/f0a05fe4-1200-4073-bce3-cd67abfed936.png) \ Sigma-Aldrich \ 719919 \ Resomer® RG 752 H、ポリ(D,L-ラクチド-*co*-グリコリド)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/719919) クイックビュー [![NanoFabTx™ PLGA-micro for synthesis of 1-5 μm particles](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/414/418/472a1927-7ae3-4a85-889c-bfed0686dd53/640/472a1927-7ae3-4a85-889c-bfed0686dd53.jpg) \ Sigma-Aldrich \ 912220 \ NanoFabTx™ PLGA-micro](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/912220) クイックビュー [![ヨウ化鉛(II) 99.999% trace metals basis, perovskite grade](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/151/715/64de5df1-f039-4ed6-a1e3-8f8df766e772/640/64de5df1-f039-4ed6-a1e3-8f8df766e772.png) \ Sigma-Aldrich \ 900168 \ ヨウ化鉛(II)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/900168) クイックビュー [![硝酸銀 99.9999% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/242/473/e59cf68f-ceb0-4237-a02d-3f2c83f3b988/640/e59cf68f-ceb0-4237-a02d-3f2c83f3b988.png) \ Sigma-Aldrich \ 204390 \ 硝酸銀](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/204390) クイックビュー [![酢酸アンモニウム 99.999% trace metals basis](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/751/a66718cd-f739-4f91-bd2a-607fc4b02057/640/a66718cd-f739-4f91-bd2a-607fc4b02057.png) \ Sigma-Aldrich \ 372331 \ 酢酸アンモニウム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/aldrich/372331) クイックビュー * * * ## 注目のカテゴリー [![ポリエチレングリコールの化学構造(C2H4O)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/polyethylene-glycol-structure.jpg "ポリエチレングリコールの化学構造")](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) [ポリエチレングリコール(PEG・PEO)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) 幅広い分子量のポリエチレングリコール(PEG)およびPEG誘導体を取り揃え、多様なPEG化のニーズと用途に対応します。 [製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) [![バイアル内のさまざまなバイオメディカルポリマー](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/biomedical-polymers-in-lab.jpg "ラボのバイオメディカルポリマー")](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) [バイオメディカルポリマー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) 多様なバイオメディカル用途に適した高度な特性を持つ、天然および合成バイオメディカルポリマーを幅広く取り揃えています。 [製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) [![中空の円筒構造を持つカーボンナノチューブのイラスト](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/carbon-nanotube.jpg "カーボンナノチューブ")](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [カーボンナノ材料](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェン、炭素量子ドット、ナノダイヤモンドなどのカーボンナノ材料を広範囲に提供し、エネルギー貯蔵、高性能エレクトロニクス、スマート複合材料、新規ナノ治療薬などの研究開発をサポートします。 [製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials) [![発光色が粒子径に依存することを示した量子ドット発光の様子。](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/energy-materials/photoluminescence.jpg "合金量子ドットの光ルミネセンス")](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) [量子ドット](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) コア型、コア・シェル型、各種組成、サイズ、表面官能基の量子ドット製品を提供しています。 [製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots) * * * 概要 関連資料・プロトコル サポート ![Nanoparticle and microparticle synthesis chart divided into physical, chemical, and biological techniques which use bottom-up and top-down methods](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/microparticle-and-nanoparticle-synthesis-two.jpg "Microparticle and Nanoparticle Synthesis Application Step Two") マイクロおよびナノ粒子の合成は、一般的に物理的もしくは化学的手法で行われます。物理的方法では、出発物質のサイズを物理的手段で小さくする方法が用いられます(ミクロ加工、ナノ加工へ導くトップダウンアプローチ)。ここで使用する物理的技術にはミリング、ガス凝縮、エレクトロスプレー、リソグラフィー、熱分解などが含まれます。  化学的方法の多くでは、液相または気相化学反応の反応物質中に存在する原子または分子レベルの先駆体を核として、そこから粒子を成長させる方法を使用します(いわゆるボトムアップアプローチ)。ミクロ粒子やナノ粒子合成を目的とする化学的方法として、ミクロエマルジョン、水熱、ミクロ流体、化学蒸気、熱分解、ゾル-ゲル処理などを挙げることができます。化学合成によるナノ粒子は欠陥の少ない独自のナノ構造を持つことから、より複雑で均一な化学組成を持つ粒子を製造する可能性が開けてきます。しかもスケーリングが容易であり、低コストで迅速生産が可能です。  化学的方法は一般に大きな労働力を必要とし、さらに毒性副生物を生ずる可能性もあるため、生物学的方法やグリーンナノ粒子合成が開発されています。微生物を応用する生物発生法や植物抽出物の利用などがその例です。これらの持続可能な方法によれば、生物医学や環境への応用に適した非毒性で環境に優しい粒子を製造することができます。 [![文書の検索](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png "文書の検索")](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [詳細はこちら](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。 [文書の検索](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## 関連資料 - [金ナノ粒子(金コロイド)特性と応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/gold-nanoparticles) シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。 - [単分散コロイド状量子ドットの合成法](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/methods-of-synthesizing-monodisperse-colloidal-quantum-dots) コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。 - [メソポーラスシリカの応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/waste-water-and-process-water-testing/mesoporous-silica) 廃液処理、空気浄化、触媒、生体触媒、薬物送達で使用されるメソポーラスシリカ。 - [ソルボサーマル法によるナノ粒子の合成](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/solvothermal-synthesis) 酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。 - [バイオイメージング用蛍光ナノ材料:](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanomaterials-bioimaging) Torelli教授は、蛍光性ナノ材料についてレビューし、新たなバイオイメージング・アプリケーションのための輝度、光安定性、サイズを評価する。 - [すべて表示 (66)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## 関連プロトコル - [単分散ポリマー球の調製](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/preparation-of-monodisperse-polymer-spheres) 高分子球は結晶鋳型として働きます。合成法は大量生産が可能な方法です。 - [セレンナノ粒子の多面的応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/multidimensional-application-of-selenium-nanoparticles) 必須微量元素であるセレンは、セレノシステインを含む少なくとも25のヒトセレノプロテインおよび酵素のために必要な食品成分です。さらに、セレンは半導体であり光電活性を示すため、ゼログラフィーや太陽電池アセンブリなどの、より高度な用途でも利用されています。 - [Washing Microparticles](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/washing-microparticles) Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully. - [Membrane Scaffold Proteins: Nanodisc Formation](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/nanodisc-protocols) Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes. - [すべて表示 (6)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## お問い合わせ ご不明な点がございましたら、[お問い合わせページ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)をご覧いただくか 、テクニカルサービスまでお問い合わせください。 メール:[jpts@merckgroup.com](mailto:custserv@sial.com) 電話:03-6756-8245 ## サポート - [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample. - [計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps) ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース - [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support) お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。 - [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services. * * * __注目の記事__ [金ナノ粒子(金コロイド)特性と応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/gold-nanoparticles) シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。 [単分散コロイド状量子ドットの合成法](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/methods-of-synthesizing-monodisperse-colloidal-quantum-dots) コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。 [メソポーラスシリカの応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/waste-water-and-process-water-testing/mesoporous-silica) 廃液処理、空気浄化、触媒、生体触媒、薬物送達で使用されるメソポーラスシリカ。 [ソルボサーマル法によるナノ粒子の合成](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/solvothermal-synthesis) 酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。 TOP __ログインして続行__ 続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。 ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録 サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars) オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices) ソーシャルメディア [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __研究、開発、製造__ 私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。 [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja) [Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies. 当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。 [サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map) An unknown error has occured.