デンドリマーは構造が正確にコントロールされた1から10 nmサイズの大きさの樹木状のポリマーで、過去10年間に5,000報以上の論文が発表されるほど、世界各国で研究が進められています。「Dendrimer 」は30年ほど前にTomaliaらによってギリシャ語の「dendri-(樹木状)」「meros(一部)」を組み合わせて名づけられました1-2 。デンドリマーには大きく分けて2つのタイプ「Fréchetタイプ」と「Tomaliaタイプ」に分けられます。
デンドリマーは、「core」、「interior」、および「surface」の3つの要素から構成されています(図1 )。それぞれのコンポーネントが特異な機能を発現すると同時に、ジェネレーションごとに成長していくデンドリマー特有のナノ構造の物性を決定します。
図1 デンドリマーの模式図
まず、「core」はデンドリマー全体のサイズ・形・方向性・多様性を決定する部位です。次に「interior」とは、放射状に広がる枝状のセルが規則的に増えていく部分で、このセルが「interior」の空間のタイプと大きさを決定します。枝状セルの多重度はジェネレーションに対して指数関数的に増えていきます(図2 )。また、ある特定の構造&ジェネレーションのデンドリマーにおいて、「interior」の構成と空間の体積によってホスト-ゲスト(あるいはendo-receptor)の性質が決まります。「surface」は反応性・非反応性の末端基で構成され、様々な機能を発現します。「surface」は「interior」と外部とのゲスト分子の出入りをコントロールするゲートの役割もあります。
図2 ジェネレーションの概念
これら3つのコンポーネントによってデンドリマーの物理的・化学的性質(全体のサイズや形、自由度)が基本的に決まります。重要なのはデンドリマーの直径はシェルやジェネレーションに対して直線的に増え、末端の官能基はジェネレーションに対して指数関数的に増えていきます。その結果、末端基の立体障害による「surface」と「interior」の密度の違いが生じるため、一般的に低いジェネレーションではオープンで緩い構造をとり、その一方で、高いジェネレーションではコアの形や方向性に依存する、強固で変形しにくい球状・楕円状・円柱状といった形になります。
PAMAM-NH2 デンドリマーの直径
Generation
Surface Groups
分子式
MW*
直径* (nm)
0
4
C22 H48 N10 O4
517
1.4
1
8
C62 H128 N26 O12
1,430
1.9
2
16
C142 H288 N58 O28
3,256
2.6
3
32
C302 H608 N122 O60
6,909
3.6
4
64
C622 H1248 N250 O124
14,215
4.4
5
128
C1262 H2528 N506 O252
28,826
5.7
6
256
C2542 H5088 N1018 O508
58,048
7.2
7
512
C5102 H10208 N2042 O1020
116,493
8.8
8
1024
C10222 H20448 N4090 O2044
233,383
9.8
9
2048
C20462 H40928 N8186 O4092
467,162
11.4
*分子量・直径は共に計算値
デンドリマーの合成法には、コアとなる分子にジェネレーションごとに分子を結合させ枝分かれさせていく「divergent method」とあらかじめ枝の部分を合成して最後にコア分子と反応させる「convergent method」の2つがあります。よって、一般の高分子と比べて構造制御が容易で、これらの構成要素の様々な組み合わせから異なる形およびサイズの化合物を作ることが出来ます。これまでに100以上の構造的に異なるデンドリマー群と1000種類以上の末端基修飾例が報告されており、ライフサイエンス・材料科学の両分野での応用が期待されています13,14 。また、ドラッグデリバリー、遺伝子導入、ナノスケール触媒、集光性化合物、分子量・分子サイズ測定用標準物質、光反応性材料、レオロジー調整剤としても注目されています6-12 。
特徴
ナノメートルサイズの球状構造の高分子です。不純物が非常に少なく、単分散の化合物です。
高度に規則正しく枝分かれした3次元構造で、ナノサイズの内部空間と、表面に多数の反応性末端基(反応点)を持ちます。
デンドリマーはナノメートルサイズの密集構造によって、高い溶解度と低い溶液粘度を備えています。多くは水溶性ですが、他のポリマーの様に水溶液の粘性が上がりません。また、この性質から、デンドリマーはレオロジー(粘度)調整剤として利用できます3 。
デンドリマー表面には多数の末端基が密に存在し(多価)、表面の末端基の数はデンドリマーの世代とともに増加します。多価であることを利用して、薬剤を密に担持させたり、デンドリマー表面に化学的に接合したイメージング用標識を実現したりすることが可能です4 。
ジェネレーションごとに反応させていくので、分子サイズを正確にコントロールすることが可能です。
デンドリマーの特性を決める末端基は、最も外側のジェネレーションに適当な官能基を反応させることによって容易に変化させることが出来ます。
内部と表面が化学的に明確に分かれたコア・シェル型分子構造を有し、孤立したナノ内部空間をもちます。この特有の空洞を利用して、様々な金属、有機・無機分子を運搬・貯蔵できます。特に、デンドリマーの外部環境とは化学的に不相溶の分子(触媒、薬剤、発色団など)をその内部に閉じ込めたり、放出したりすることが可能です5 。
表面の末端グループが可溶性やキレート能力に影響している一方で、コアは内部サイズ、吸着力およびcapture-release特性にユニークな特性を与えます。デンドリマーは細胞膜を通過して細胞内部へ遺伝物質を輸送することができます。
ほとんどのデンドリマー化合物は非常に低い毒性と低い免疫原性を示します。
3次元構造のため、デンドリマーは剪断抵抗力を持っています。
PAMAM Dendrimers
ポリアミドアミン(PAMAM)デンドリマーは最も一般的なデンドリマーで、材料科学やバイオテクノロジーの多くの用途に用いられています。PAMAMデンドリマーはアルキルジアミンのコアと三級アミンの分岐構造からなります。現在弊社では、コアは5種類、表面官能基は10種類、世代はG0~10のものを取り揃えています。ほとんどのPAMAMデンドリマーは長期保存安定性を高めるためメタノール溶液として提供されています。不活性ガス下にて溶媒を揮発させたのち、各用途に応じた溶媒で使用することも可能です。
図3 PAMAMデンドリマーのコアの種類
図4 PAMAMデンドリマーの構造
PAMAMデンドリマーの分類 (グループ名をクリックすると最新製品リストを確認できます)
Dendrimerキット
デンドリマー製品の中でご好評いただいている化合物をまとめた、便利なキット製品を販売いたしております。
デンドリマーキット製品の一覧
製品番号
製品名
含有量
溶媒
容量
世代
表面基
PAMAM Dendrimer Kit, Generations 0-3, core type, ethylenediamine (2-carbon core)
664138 ※
PAMAM-Gen 0 (412368 )
20 wt.%
methanol
1g
0
4 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 1 (412384 )
20 wt.%
methanol
1g
1
8 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 2 (412406 )
20 wt.%
methanol
1g
2
16 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 3 (412422 )
20 wt.%
methanol
1g
3
32 × amine (-NH2 )
PAMAM Dendrimer Kit, Generations 4-7, core type, ethylenediamine (2-carbon core)
664049 ※
PAMAM-Gen 4 (412449 )
10 wt.%
methanol
1g
4
64 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 5 (536709 )
5 wt.%
methanol
1g
5
128 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 6 (536717 )
5 wt.%
methanol
1g
6
256 × amine (-NH2 )
PAMAM-Gen 7 (536725 )
5 wt.%
methanol
1g
7
512 × amine (-NH2 )
※各Generationの製品を個別に購入可能です。
デンドリマー・デンドロン・多官能性PEG製品リスト(超分岐ポリマーー>「デンドロンおよび超分岐ポリマー 」)
製品番号
製品名
Core
End Group Functionality
Generation
Number of Surface Groups
806145
Bis-MPA-Acetylene dendrimer, trimethylol propane core, generation 1
Trimethylol Propane
Acetylene
1
6
806153
Bis-MPA-Acetylene dendrimer, trimethylol propane core, generation 3
3
24
806161
Bis-MPA-Acetylene dendrimer, trimethylol propane core, generation 5
5
96
806137
Bis-MPA-Azide dendrimer, trimethylol propane core, generation 1
Azide
1
6
806129
Bis-MPA-Azide dendrimer, trimethylol propane core, generation 3
3
24
806110
Bis-MPA-Azide dendrimer, trimethylol propane core, generation 5
5
96
806099
Bis-MPA-COOH dendrimer, trimethylol propane core, generation 1
Carboxyl
1
6
806064
Bis-MPA-COOH dendrimer, trimethylol propane core, generation 2
2
12
806080
Bis-MPA-COOH dendrimer, trimethylol propane core, generation 3
3
24
806072
Bis-MPA-COOH dendrimer, trimethylol propane core, generation 4
4
48
901333
Bis-MPA-NHBoc dendrimer, trimethylol propane core, generation 1
NH-Boc
1
6
901330
Bis-MPA-NHBoc dendrimer, trimethylol propane core, generation 2
2
12
901329
Bis-MPA-NHBoc dendrimer, trimethylol propane core, generation 3
3
24
901322
Bis-MPA-NHBoc dendrimer, trimethylol propane core, generation 4
4
48
805920
Bis-MPA-OH dendrimer, trimethylol propane core, generation 1
Hydroxyl
1
6
805939
Bis-MPA-OH dendrimer, trimethylol propane core, generation 2
2
12
805947
Bis-MPA-OH dendrimer, trimethylol propane core, generation 3
3
24
805955
Bis-MPA-OH dendrimer, trimethylol propane core, generation 4
4
48
製品番号
製品名
Core
End Group Functionality
Generation
Number of Surface Groups
412368
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Ethylenediamine core (2-carbon core)
Amine
0.5
4
412384
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution, 20 wt. % in methanol
1
8
412406
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.0 solution, 20 wt. % in methanol
2
16
412422
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution, 20 wt. % in methanol
3
32
412449
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution, 10 wt. % in methanol
4
64
536709
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.0 solution, 5 wt. % in methanol
5
128
536717
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution, 5 wt. % in methanol
6
256
536725
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution, 5 wt. % in methanol
7
512
536741
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 8.0 solution, 5 wt. % in methanol
8
1024
536768
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 9.0 solution, 5 wt. % in methanol
9
2048
536776
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution, 5 wt. % in methanol
10
4096
664138
PAMAM Dendrimer Kit, generations 0-3
0-3
4-32
664049
PAMAM Dendrimer Kit, generations 4-7
4-7
64-512
526142
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0 (powder)
Sodium carboxylate
0
4
412376
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0.5 solution, 20 wt. % in methanol
0.5
8
412392
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.5 solution, 20 wt. % in methanol
1.5
16
412414
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.5 solution, 10 wt. % in methanol
2.5
32
412430
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.5 solution, 10 wt. % in methanol
3.5
64
470457
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.5 solution, 5 wt. % in methanol
4.5
128
536784
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.5 solution, 5 wt. % in methanol
5.5
256
536792
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.5 solution, 5 wt. % in methanol
6.5
512
477834
PAMAM-OH dendrimer, generation 2 solution, 20 wt. % in methanol
Amidoethanol
2
16
477842
PAMAM-OH dendrimer, generation 3 solution, 20 wt. % in methanol
3
32
477850
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
4
64
536814
PAMAM-OH dendrimer, generation 5 solution, 5 wt. % in methanol
5
128
536822
PAMAM-OH dendrimer, generation 6 solution, 5 wt. % in methanol
6
256
536830
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution, 5 wt. % in methanol
7
512
536857
PAMAM-50% C12 dendrimer, generation 2 solution, 20 wt. % in methanol
50% Amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)]
2
16
536970
PAMAM-50% C12 dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
4
64
536849
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 2 solution, 20 wt. % in methanol
75% Amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)]
2
16
536865
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 3 solution, 20 wt. % in methanol
3
32
536962
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
4
64
595861
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 1.0 solution, 20 wt. % in methanol
1,4-Diaminobutane core (4-carbon core)
Amine
1
8
596426
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 6.0 solution, 10 wt. % in methanol
6
256
635227
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 6, solution, 10 wt. % in methanol
Amidoethanol
6
256
641146
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 2 solution, 10 wt. % in methanol
Amidoethylethanolamine
2
16
641162
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 5 solution, 10 wt. % in methanol
5
128
635871
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution, 10 wt. % in H2 O
Succinamic Acid
4
64
635898
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 5 solution, 10 wt. % in H2 O
5
128
636088
PAMAM dendrimer, 1,6-diaminohexane core, generation 4 solution, 10 wt. % in H2 O
1,6-Diaminohexane core (6-carbon core)
4
64
636118
PAMAM dendrimer, 1,6-diaminohexane core, generation 6 solution, 10 wt. % in H2 O
6
256
636169
PAMAM dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution, 10 wt. % in H2 O
1,12-Diaminododecane core (12-carbon core)
Succinamic Acid
6
256
648299
PAMAM dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution, 10 wt. % in H2 O
Tris(Hydroxymethyl)Amidomethane
6
256
647829
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 2.0 solution, 20 wt. % in methanol
Cystamine
Amine
2
16
648159
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution, 10 wt. % in methanol
5
128
552054
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Cyclotriphosphazene
Dichlorophosphinothioyl
1
6
551694
Thiophosphoryl-PMMH-12 dendrimer, generation 2.5
Thiophosphoryl chloride
Aldehyde
2.5
12
551716
Thiophosphoryl-PMMH-24 dendrimer, generation 3.5
3.5
24
製品番号
製品名
Focal Point
End Group Functionality
Generation
Number of Surface Groups
767328
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 acetylene, generation 1, 95%
Acetylene
Hydroxyl
1
2
767301
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene, generation 2, 95%
2
4
686646
Polyester-8-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 3
3
8
686638
Polyester-16-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 4, 96%
4
16
686611
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylene bis-MPA dendron, generation 5, 97%
5
32
901317
Polyester bis-MPA dendron, 2 NHBoc, 1 acetylene (core), generation 1
NH-Boc
1
2
901313
Polyester bis-MPA dendron, 16 NHBoc, 1 acetylene (core), generation 4
4
16
901316
Polyester bis-MPA dendron, 4 NHBoc, 1 acetylene (core), generation 2
2
4
901315
Polyester bis-MPA dendron, 8 NHBoc, 1 acetylene (core), generation 3
3
8
767298
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 allyl, generation 3, 95%
allyl
Hydroxyl
3
8
767271
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 allyl, generation 4
4
16
767255
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl, generation 5, 95%
5
32
767174
Polyester bis-MPA dendron, 8 carboxyl, 1 amine, generation 3
amine
Carboxyl
3
8
767166
Polyester bis-MPA dendron, 16 carboxyl, 1 amine, generation 4
4
16
767263
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 amine, generation 3
Hydroxyl
3
8
767247
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 amine, generation 4
4
16
767239
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 amine, generation 5, 95%
5
32
767220
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide, generation 1, 97%
azide
Hydroxyl
1
2
767212
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 azide, generation 2, 95%
2
4
767204
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 azide, generation 3, 95%
3
8
767190
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 azide, generation 4, 95%
4
16
767182
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 azide, generation 5, 95%
5
32
901311
Polyester bis-MPA dendron, 2 NHBoc, 1 azide (core), generation 1
NH-Boc
1
2
901298
Polyester bis-MPA dendron, 16 NHBoc, 1 azide (core), generation 4
4
16
901297
Polyester bis-MPA dendron, 4 NHBoc, 1 azide (core), generation 2
2
4
901332
Polyester bis-MPA dendron, 8 NHBoc, 1 azide (core), generation 3
3
8
686670
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 3, >=97%
Carboxyl
Hydroxyl
3
8
686662
Polyester-16-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 4
4
16
686654
Polyester-32-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 5, >=97%
5
32
901393
Polyester bis-MPA dendron, 2 NHBoc, 1 carboxyl (core), generation 1
NH-Boc
1
2
901381
Polyester bis-MPA dendron, 16 NHBoc, 1 carboxyl (core), generation 4
4
16
901377
Polyester bis-MPA dendron, 4 NHBoc, 1 carboxyl (core), generation 2
2
4
901380
Polyester bis-MPA dendron, 8 NHBoc, 1 carboxyl (core), generation 3
3
8
901370
Polyester bis-MPA dendron, 2 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 1
NH-Boc
Acetylene
1
2
901374
Polyester bis-MPA dendron, 4 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 2
2
4
901376
Polyester bis-MPA dendron, 8 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 3
3
8
901355
Polyester bis-MPA dendron, 16 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 4
4
16
901307
Polyester bis-MPA dendron, 2 azide, 1 NHBoc (core), generation 1
Azide
1
2
901335
Polyester bis-MPA dendron, 4 azide, 1 NHBoc (core), generation 2
2
4
901360
Polyester bis-MPA dendron, 8 azide, 1 NHBoc (core), generation 3
3
8
901369
Polyester bis-MPA dendron, 16 azide, 1 NHBoc (core), generation 4
4
16
901379
Polyester bis-MPA dendron, 2 carboxyl, 1 NHBoc (core), generation 1
Carboxyl
1
2
901408
Polyester bis-MPA dendron, 4 carboxyl, 1 NHBoc (core), generation 2
2
4
901398
Polyester bis-MPA dendron, 8 carboxyl, 1 NHBoc (core), generation 3
3
8
901394
Polyester bis-MPA dendron, 16 carboxyl, 1 NHBoc (core), generation 4
4
16
767131
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 thiol, generation 3, 95%
Thiol
Hydroxyl
3
8
767123
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol, generation 4
4
16
767115
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 thiol, generation 5, 95%
5
32
901300
Polyester bis-MPA dendron, 2 NHBoc, 1 thiol (core), generation 1
NH-Boc
1
2
901304
Polyester bis-MPA dendron, 16 NHBoc, 1 thiol (core), generation 4
4
16
901312
Polyester bis-MPA dendron, 4 NHBoc, 1 thiol (core), generation 2
2
4
901303
Polyester bis-MPA dendron, 8 NHBoc, 1 thiol (core), generation 3
3
8
製品番号
製品名
Core
End Group Functionality
Generation
Number of Surface Groups
806218
Hyperbranched G4-PEG6k-OH
PEG 6K
Hydroxyl
Pseudo Generation 4
32
806226
Hyperbranched G5-PEG6k-OH
Pseudo Generation 5
64
806234
Hyperbranched G6-PEG6k-OH
Pseudo Generation 6
128
806242
Hyperbranched G2-PEG10k-OH
PEG 10K
Pseudo Generation 2
8
806250
Hyperbranched G3-PEG10k-OH
Pseudo Generation 3
16
806269
Hyperbranched G4-PEG10k-OH
Pseudo Generation 4
32
806277
Hyperbranched G5-PEG10k-OH
Pseudo Generation 5
64
806285
Hyperbranched G6-PEG10k-OH
Pseudo Generation 6
128
806293
Hyperbranched G2-PEG20k-OH
PEG 20K
Pseudo Generation 2
8
806307
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Pseudo Generation 3
16
806323
Hyperbranched G4-PEG20k-OH
Pseudo Generation 4
32
806315
Hyperbranched G5-PEG20k-OH
Pseudo Generation 5
64
806331
Hyperbranched G6-PEG20k-OH
Pseudo Generation 6
128
901359
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 2000, generation 1
PEG 2K
NH-Boc
1
4
901404
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 2000, generation 2
2
8
901389
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 2000, generation 3
3
16
901405
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 2000, generation 4
4
32
901384
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 5000, generation 1
PEG 5K
1
4
901388
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 5000, generation 2
2
8
901400
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 5000, generation 3
3
16
901385
Poly(ethylene glycol) linear dendron, NHBoc terminated, PEG Mn 5000, generation 4
4
32
901353
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer, NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 1
PEG 6K
1
4
901382
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer, NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 2
2
8
901407
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer, NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 3
3
16
901397
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer, NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 4
4
32
760900
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1, average Mn 6,300
PEG 6K
Acetylene
1
4
760919
Poly(ethylene glycol), 8 acetylene dendron, generation 2, average Mn 6,900
2
8
760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3, average Mn 8,000
3
16
760935
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1, average Mn 20,000
PEG 20k
1
4
760943
Poly(ethylene glycol), 8 acetylene dendron, generation 2, average Mn 21,000
2
8
760951
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3, average Mn 22,000
3
16
760862
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2, average Mn 6,700
PEG 6K
Hydroxyl
2
8
752371
Poly(ethylene glycol), 16 hydroxyl dendron, generation 3, average Mn 8,000
3
16
760870
Poly(ethylene glycol), 32 hydroxyl dendron, generation 4, average Mn 9,500
4
32
752398
Poly(ethylene glycol), 4 hydroxyl dendron, generation 1, average Mn 20,300
PEG 20K
1
4
760889
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2, average Mn 21,000
2
8
752363
Poly(ethylene glycol), 16 hydroxyl dendron, generation 3, average Mn 21,600
3
16
760897
Poly(ethylene glycol), 32 hydroxyl dendron, generation 4, average Mn 24,000
4
32
デンドリマー・デンドロンについては右記のページもご参考ください。
References
Tomalia, D. A.; Dewald, J. R.; Hall, M. J.; Martin, S. J.; Smith, P. B. In Preprints of the 1st SPSJ International Polymer onference , Society of Polymer Science Japan: Kyoto, Japan, August 1984 , p 65.
Tomalia, D. A.; Baker, H.; Dewald, J.; Hall, M.; Kallos, G.; Martin, S.; Roeck, J.; Ryder, J.; Smith, P. Polym. J. (Tokyo) 1985 , 17, 117.
Dvornic, P.R.; Uppuluri, S. In Dendrimers and Other Dendritic Polymers ; Frechet, J.M.J.; Tomalia, D.A. Eds.; John Wiley & Sons, Ltd; pp 331-358.
Lee, C.C.; MacKay, J.A.; Frechet, J.M.J.; Szoka, F.C. Nature Biotechnology 2005 , 23, 1517-1526.
Chauhan, A.S.; Svenson, S.; Reyna, L.; Tomalia, D. Material Matters 2007 , 2, 24-26.
“Designed Dendrimer Syntheses by Self-Assembly of Single-Site, ssDNA Functionalized Dendrons”, C. R. DeMattei, B. Huang, D.A.Tomalia, Nano Lett. , 2004 , 4(5), 771-777.
“A New Complexity”, D.A. Tomalia, Materials Today , 2003 , 6(12), 72.
“Structure Control within Poly(amidoamine) Dendrimers: Size, Shape and Regio-chemical Mimicry of Globular Proteins", D.A. Tomalia, B. Huang, D.R. Swanson, H.M. Brothers and J.W. Klimash, Tetrahedron , 2003 , 59/22, 3799-3813.
Dendrimers and other Dendritic Polymers , J. Frechet and D.Tomalia, John Wiley & Sons, 2002 , 688 pp., Hard cover
“Interactions Between Starburst Dendrimers and Mixed DMPC/DMPA-Na Vesicles Studied by the Spin Label and the Spin Probe Techniques, Supported by Transmission Electron Microscopy,” M.F. Ottaviani, P. Favuzza, B. Sacchi, N.J. Turro, S. Jockusch, D.A. Tomalia, Langmuir , 2002 , 18, 2347-2357.
“Discovery of Dendrimers and Dendritic Polymers: A Brief Historical Perspective”, D.A. Tomalia, J.M.J. Frechet, J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. , 2002 , 40, 2719-2728.
“Partial Shell Filled Core-Shell Tecto(dendrimers): A Strategy to Surface Differentiated Nano-Clefts and Cusps,” D.A. Tomalia, H.M. Brothers II, L.T. Piehler, H. Dupont Durst, D.R. Swanson, Proc. Nat. Acad. of Sciences , 2002 , 99(8), 5081-5087.
“Functional Polymers and Dendrimers: From Synthesis to Application." Proceedings of the American Chemical Society Division of Polymeric Materials: Science & Engineering , San Diego, CA, April 1-5, 2001; ACS, 2001 .
"Birth of a New Macromolecular Architecture: Dendrimers as Quantized Building Blocks for Nanoscale Synthetic Organic Chemistry" AldrichimicaActa 2004 , 37 (2), 39. (PDF: 792KB )