高分子材料
高屈折率・低屈折率コーティング用材料
はじめに
屈折率(RI: Refractive Indexもしくはnで表示)は、光導波路や眼科用器具などのフォトニクスへの応用に際して極めて重要な性質のひとつです。独特の屈折率特性と優れた光学的透明性を持つポリマー材料は、太陽電池、ディスプレイのような表示装置、コンタクトレンズなどの反射防止コーティングとしても使用されます1,2。機械的強度、環境安定性、および加工の容易さが求められる中で、ポリマーをベースとした材料は、従来の無機光学膜の優れた代替品となる可能性を持っています3。この他に、軽さ、振動応力の影響を受けないこと、安価であることなどの点で無機材料より優れています。
液晶ディスプレイの反射防止コーティングは、ポリマーによる屈折率制御技術を応用した例のひとつです(図1)。PET(ポリエチレンテレフタラート)またはTAC(トリアセチルセルロース)の膜は、最近の多層LCD積層の外側の層を保護するのに一般的に使用されます。PETとTACは、安価で強度が高く、屈折率が空気(n = 1)よりかなり大きな(n = 約1.7)ポリマーです。屈折率の差がおよそ0.7である急峻な界面に入射した光線の大部分は、界面で反射します。液晶ディスプレイでこのような現象が起こると、周辺光のかなりの部分がディスプレイ表面で反射するために、表示された画像がまぶしかったり、色あせて見えたりします。徐々に屈折率が変化する光制御積層膜でLCD表面を覆うことにより、この問題を解決することが可能です。この積層は複数の層からできており、それらの屈折率はPETまたはTACの表面に隣接する層が一番高く、空気に接する層に進むにつれて徐々に減少します。ディスプレイ表面の屈折率を空気の屈折率に合わせることで表面での反射が減少し、画像のコントラストの向上と、周辺光の反射による色あせの抑制を促します。
LCD概略図
図1 保護被覆層膜と屈折率(RI)を制御するポリマー被覆層膜を持つディスプレイ(例: LCD)の概略図
ジルコニウムおよびハフニウムのアクリラートモノマー
光制御積層の屈折率工学技術は、ポリマー膜の屈折率を調節するための添加剤に左右されます。屈折率を上昇させると期待される添加剤には、金属酸化物のナノ粒子や、原子番号の大きな(炭素と比較して)原子を含むモノマー/ポリマーなどがあります。ジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマー(表1)は、液晶ディスプレイの保護膜に一般に配合されるウレタンアクリラートなど、特にアクリラート膜の屈折率の制御に最適です。これらの製品を混合した硬化アクリラート膜は紫外線に対して安定で、次のような特徴を兼ね備えています。
  • 優れた光学的透明性(>95%)
  • 硬度が高く、傷が付きにくい(鉛筆硬度:>2H)
  • 官能性モノマーの配合量を選択して屈折率を調整可能(図2
ジルコニウムおよびハフニウムアクリラート製品を使用した実験プロトコールの例は、Aldrich Technical Bulletin AL-238(英語、 PDF: 92KB)に記載されています。
さまざまなモノマー配合比で作成したポリマーの屈折率
図2 さまざまなモノマー配合比で作成したポリマーの屈折率
表1 多官能性ジルコニウムおよびハフニウムアクリラートモノマー
製品番号 製品名 構造式
686239 Zirconium acrylate acrylateの構造
686247 Zirconium carboxyethyl acrylate, 60% in n-propanol Zirconium carboxyethyl acrylateの構造
686220 Hafnium carboxyethyl acrylate, 60% in 1-butanol Hafnium carboxyethyl acrylateの構造
686204 Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) PRM30の構造
高屈折率ポリマーおよび低屈折率ポリマー
上記多官能性ジルコニウムおよびハフニウムアクリラートの他にも、芳香族および臭素化芳香族モノマーベースの高屈折率ポリマー(表2)、およびフッ素化モノマーベースの低屈折率材料(表3)を幅広く取り揃えています。関連するモノマーも提供しております。表には、パターン形成やヘテロ積層型素子の製作に使用する紫外線/加熱架橋型ポリマーも掲載しています。
表2 高屈折率材料
製品名 n4 Tg (℃)4 ホモポリマー 光架橋性ポリマー モノマー
Poly(pentabromophenyl methacrylate) 1.710 592064 591610 592439
Poly(pentabromophenyl acrylate) 155 591505, 591408 592552
Poly(pentabromobenzyl methacrylate) 1.710 640301 640298 640336
Poly(pentabromobenzyl acrylate) 1.670 180 640328 640263
Poly(vinylphenylsulfide) 1.657 113 640212
Poly(1-napthyl methacrylate) 1.641 205 640190
Poly(2-vinylthiophene) 1.638 640182
Poly(2,6-dichlorostyrene) 1.625 167 639974 640174 D74509
Poly(N-vinylphthalimide) 1.620 201 639982 349542
Poly(2-chlorostyrene) 1.610 103 640018 160679
表3 低屈折率材料
製品名 n4,5 Tg (℃)4,5 ホモポリマー 光架橋性ポリマー モノマー
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate) 1.375 -23 630152 367656
Poly(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate) 1.377 -30 630179 443751
Poly(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl methacrylate) 1.383 65 591971 592102 444006
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate) 1.389 -26 630136 470961
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate) 1.390 56 591327 591432 367664
Poly(2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl acrylate) 1.394 -22 630160 474452
Poly(2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate)
591874 371971
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate) 1.395 70 592080 590894 474193
Poly(2,2,2-trifluoroethyl acrylate) 1.411 -10 630098 297720
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl acrylate) 1.415 -22 630144 371920
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate) 1.417 68 591637 371998
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate) 1.418 69 591963 591750, 591866 373761
References
  1. Beercroft, L. L.; Ober, C. K. J.M.S.-Pure Appl. Chem. 1997, A34(4), 573.
  2. Nalwa, H. S., Ed. Polymer Optic Fibers, American Scientific Publishers, 2003.
  3. Prasad, P.; Williams, D. Introduction to Nonlinear Optical Effects in Molecules & Polymers, John Wiley & Sons, 1991.
  4. Brandrup, J. et al. Polymer Handbook, 4th ed.; John Wiley & Sons, 1999.
  5. Gaynor, J. et al. J. Appl. Polym. Sci. 1993, 50, 1645.
器具・消耗品大特価キャンペーン