|
- キャンペーン期間: 2019年11月11日(月)~2019年12月27日(金)
冬場の静電気対策に欠かせない人気のイオナイザーなど、この時期に買いたい器具消耗品をセレクトしました!
|
|
イオナイザー
【高評価の理由】
- 高性能・無風タイプ
90 cm以内の静電気を除去
- 簡単操作
電源を入れるだけ
特別なメンテナンス不要
- グローブボックス内で使用可能
真空、不活性雰囲気OK
もちろん実験台、天秤周辺もOK
※平らな場所に置いて下さい
<仕様>
- 帯電方式: イオンパルス方式
- パルス速度: 1 ~ 5パルス/秒(5段階に調整可能)
- 特徴: 無風タイプ、低オゾン発生
- サイズ: 幅 112 mm × 奥行86 mm × 高さ 97 mm
- 電圧: AC 100 V (50/60 Hz)
- 重量: 約660 g(本体)
日本語紹介ページもご覧ください。
|
実機デモをご希望の方は、お気軽にテクニカルサービス(jpts@merckgroup.com) へご連絡ください。
|
|
ゼロスタット
天秤周辺に1つ常備しておくと便利なピストル式の除電器です。電源や電池は不要で、10,000回程度使用可能です。ゼロスタットの使用方法はこちら(PDF 84.81KB)。
|
 |
除電クリーニングブラシ(anti-static Brush)
傷つきやすい機器表面の微粉末やホコリをクリーニングしながら、除電もできるブラシです。天秤やレンズのクリーニングに最適です。
|
 |
ディスポーザブル秤量用漏斗
天秤に載せて安定し、フラスコのジョイントにもフィットする優秀デザイン。
帯電防止PP製なので、静電気の影響を受けず、効率よく作業できます。
- SS: 96-wellチューブ、<10 mLフラスコ
- S: 10 ~ 50 mLフラスコ用
- M: 100 ~ 250 mLフラスコ用
- L: 500 ~ 1000 mLフラスコ用
|
|
六角形秤量皿
帯電防止ポリスチレン製。柔らかい素材なので、秤量した試料を移しやすいよう自在に曲げて使えます。
アルドリッチ スピルキット
研究室でこぼれた少量の化学薬品を素早く吸収・密閉することができる安全キットです。