キャンペーン
OmniPur® 滅菌ボトル水キャンペーン
ルーチンの作業やラボアプリケーションにご利用いただける、用途の広い滅菌水です。
米国薬局方(USP)ガイドラインに沿って調製されています。
キャンペーン期間:2020年8月17日(月)~12月25日(金)
特長
  • Proteaseフリー
  • DNAseフリー
  • RNAseフリー
  • 全有機炭素(TOC)が500 ppb以下
  • エンドトキシンレベルが<0.025 EU/ml
(373KB PDF)
キャンペーンチラシはこちら(373KB PDF)
キャンペーン対象製品
カタログ番号 製品名 容量 希望販売価格 キャンペーン希望販売価格
4.86505.1000
OmniPur Water
WFI Quality, Sterile Purified Water,Cell Culture Tested
1L ¥3,210 ¥2,400
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
>> 製品・技術、注文・在庫に関するお問合せはこちら
>> ご注文方法・納期・掲載価格について