キャンペーン
pHast Pack バッファーキャンペーン
忙しい研究者にイチオシの新製品!秤量不要のパウチ入りプレミックスバッファーの希望販売価格を50%OFFでご提供します。分子生物学実験、細胞培養のどちらにもお使いいただけます。
キャンペーン期間:2020年10月5日(月)~12月25日(金)
便利なプレミックス バッファー
  • 秤量や計算の手間が不要
  • 希釈しやすく、廃棄も少ない小スケール
効率アップ
  • バッファー調製の時間短縮
  • 作業ミスの防止
  • 複数の試薬購入・管理コストを削減
高品質・再現性
  • DNase, RNase, プロテアーゼ, ニッカーゼ の酵素フリー
  • 細胞培養試験済み
  • 金属含有量:鉄 <10 ppm, 鉛 <5 ppm
  • pH, 溶解性, パウチ重量 測定
  • 試薬の劣化や不純物混入の防止
pHast Pack プレミックスバッファーの動画
対象製品
カタログ番号 製品名
組成 (500 mL溶液用)
希望販売価格 キャンペーン希望販売価格
PPB001-20PAK TBS-Tris Buffered Saline 1X, pHast Pack™
50 mM Tris, 138 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 8.0
¥13,500 ¥6,750
PPB006-20PAK PBS-Phosphate Buffered Saline 1X, , pHast Pack™
10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 138 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 7.4
¥13,500 ¥6,750
PPB008-20PAK TAE-Tris Acetate EDTA 1X, , pHast Pack™
40 mM Tris Acetate, 1 mM EDTA, pH 8.3
¥13,500 ¥6,750
PPB009-20PAK TBE-Tris Borate EDTA 1X, , pHast Pack™
89 mM Tris Borate, 2 mM EDTA, pH 8.3
¥13,500 ¥6,750
PPB010-20PAK TE (10X)-Tris EDTA Buffer, pHast Pack™
100 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8.0
¥13,500 ¥6,750
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
>> 製品・技術、注文・在庫に関するお問合せはこちら
>> ご注文方法・納期・掲載価格について