Avanti Extruder Set 20% 할인 행사
리포좀 Extrusion 작업을 하시나요? 지질 압출 성형 시험을 하시나요? 고가의 대형 장비가 아닌 랩 스케일의 Extrusion 장비를 사용해보세요. 간편하고 쉽게 Large, Unilamellar Vesicle을 만들 수 있습니다!
  • 쉽고, 빠르고, 효율적인 LUV (Large, Unilamellar Vesicle) 전처리
  • 용매와 Detergent 없이 리포좀 전처리 가능
  • 폴리카보네이트 멤브레인 선택으로 Vesicle의 사이즈 조절 가능
  • 간단한 세척으로 재사용 가능
  • 공구 없이 손으로 간편하게 조립, 분리
  • 모든 구성품을 간편하게 구매 가능 (Heating Block / O-Rings / Gas-tight Syringes / PC Membrane / Filter Support)
  • 할인 대상 제품
    • 610000 Extruder Set with Holder/Heating Block
    • 610023 Extruder Set without Holder/Heating Block
  • 할인율: 20%
  • 할인 기간: 2018년 9월 1일 ~ 2018년 10월 31일  
Hydrated lipid solutions will initially form large, multilamellar vesicles. After the initial pass through a membrane, the particle size distribution will tend towards bimodal. After sufficient passes through the membrane, a unimodal, normal distribution is obtained. A minimum of eleven passes through the extruder membrane is recommended for most lipids. Placing the heating block assembly on a hot plate achieves rapid temperature control for lipids that have transition temperatures above room temperature.