Air-sampler 제품 보상 판매 이벤트 [Up to 40% off]
  • 저희 제품을 사용해 주신 고객님의 성원에 보답하고자, 구형 Air Monitoring System을 신형 제품으로 보상 판매 (최대 40% 가격 혜택)하는 기회를 마련하였습니다.
  • MAS-100 (1.09090.0001) 펌웨어 2.7~5.03의 부품이 2017년 말까지만 공급됩니다.
    이에 따라 해당 부품에 기반한 유지보수 서비스가 종료됨을 알려드립니다.
  • 자세한 보상판매 상담 및 문의는 { 머크 } 주식회사 담당자 정영국 (010-5207-5964) 으로 부탁 드립니다.  
MAS-100 NT® - 제약 산업 등 다양한 분야를 위한 표준화된 Air Monitoring System
MAS-100 NT®
(Cat. No. 109191.0001)
  • MAS-100® series의 표준 모델
  • 실내 공기질 관리 주 시험법인 충돌법에 따라, 실내 공기 채취 시 미생물이 배지에 충돌하는 원리를 이용하여 실내 공기 중 총 부유세균을 채취
  • 뛰어난 정밀성과 휴대성으로 제약, 바이오, 헬스케어 등 첨단 산업 분야에서 공기 중 미생물의 정확한 모니터링을 위해 사용됨
  • 작은 편차의 유속으로 정확하고 신뢰성 높은 모니터링 가능 (100 L/min, ±2.5%)
  • 검증된 충돌 방식을 통한 미생물 배지 흡착 (Andersen 타입 Air sampler)
  • 표준 90~100 mm Plate 배지 및 55~60 mm contact plate 규격의 plate 등 사용
  • 부유세균 측정 국제 표준 ISO 14698 준수
  • 전용 유량계 DA-100(Digital anemometer)를 이용하여 정기적인 검교정과 Certificate 제공
  • 대형 디스플레이를 통해, 편리하게 메뉴를 선택하고 조작할 수 있음