Milli-Q® IQ Element Water Purification & Dispensing Unit
엄격한 Trace Elemental 분석에 적합한 초순수
Milli-Q® IQ Element와 채수 장치는 Milli-Q® IQ 7000 또는 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템과 연결하여 초순수를 더욱 순도가 높은 analytical-grade로 정제하여 ICP-MS, GF-AAS 및 trace IC를 포함한 trace 및 ultra-trace elemental 분석에 적합한 높은 순도의 정제수를 생산할 수 있도록 합니다.
Milli-Q® IQ Element에서 채수 시 elemental 오염은 single-ppt에서 sub-ppt 수준*으로 극소량만 함유하게 됩니다. ultra-trace elemental 분석을 전문으로 하는 연구실에서 제품의 수질을 검증했습니다. (하단의 Performance Report 참고)
이음매가 없어 클린 룸에 오염 걱정없이 설치 가능
컴팩트한 Milli-Q® IQ Element 유닛은 Milli-Q® IQ 7 정제수 시스템과 편리하게 연결하여 사용이 가능합니다. 이 채수장치는 오염의 위험 없이 클린 룸 환경이나 laminar flow hood 등 사용 지점에 직접 설치할 수 있습니다.
Installation Diagram
  1. Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 정제수 시스템은 수돗물을 순수(Type 2)와 초순수(Type 1)으로 정제합니다. 다양한 설치 옵션을 통해 어떤 연구실 공간에나 적합하며, 특허 받은 정제 기술은 지속적으로 고품질의 정제수를 생산합니다.
  2.  Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 저장 탱크는 정제수의 순도를 잘 유지합니다. vent filter는 공기중의 오염물질로부터 정제수를 보호하며 수은이 없는 UV 램프는 세균의 성장과 biofilm의 생성을 예방합니다.
  3. E-POD® 채수장치는 일반적인 실험 용도를 위해 높은 유량(최대 2 L/min)의 순수를 제공합니다. 간단한 채수와 직관적인 터치스크린으로 시간을 절약하실 수 있습니다.
  4. Q-POD ® 채수장치는 일반적인 실험 용도를 위해 높은 유량(최대 2 L/min)의 초순수를 제공합니다. 간단한 채수와 직관적인 터치스크린으로 시간을 절약하실 수 있습니다. 채수장치는 HPLC, UHPLC 혹은 세포 배양과 같은 중요한 용도를 위한 초순수를 공급합니다. 다양한 Application-Pak을 통해 수질을 특정 응용분야의 요구사항에 부합합니다.
  5. Milli-Q® IQ Element 정제수 유닛은 미량의 이온 오염물질을 제거합니다. 터치스크린은 수질 모니터링, 빠른 데이터 관리, 직관적인 제어를 가능하게 합니다.
  6. Footswitch는 사용 지점에서 hands-free 채수가 가능하게 합니다. 작업 중에 정제 유닛을 손으로 만질 필요가 없습니다.
  7. Milli-Q® IQ Element 채수장치는 오염의 위험이 없이 클린 룸 환경이나 laminar flow hood 등 사용 지점에 직접 설치할 수 있습니다.
Ultrapure (Type 1) water specifications
Milli-Q® IQ Element 정제수 유닛은 공급수로 Milli-Q® IQ 7000 또는 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템을 사용합니다.
Parameter Value or Range1
Resistivity at 25 °C* 18.2 MΩ•cm
TOC ≤ 5 ppb
Flow rate Up to 1.5 L/min
1 Under standard operating conditions. For more information, please refer to the user manual of the Milli-Q® IQ 7000
   or Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 water purification systems.
Milli-Q® IQ Element Performance Report
Milli-Q® IQ Element 유닛에서 생산한 초순수로 ICP-MS 분석
Milli-Q® IQ 7005 정제수 시스템에 연결된 Milli-Q® IQ Element 정제 유닛에서 얻은 고순도의 물을 사용하여 ICP-MS로 분석한 결과입니다. 추가적인 결과와 자세한 실험 방법은 Milli-Q® IQ Element Data Sheet에서 확인할 수 있습니다.
Isotope Element Sample
(ng/L)
DL
(ng/L)
7 Lithium (Li)1 < DL 0.04
9 Beryllium (Be)2 < DL 0.20
11 Boron (B)2 < DL 0.50
23 Sodium (Na)1 0.68 0.11
24 Magnesium (Mg)1 0.01 0.01
27 Aluminium (Al)1 0.07 0.04
28 Silicon (Si)1 198.65* 4.98
39 Potassium (K)1 0.54 0.16
40 Calcium (Ca)2 < DL 0.29
45 Scandium (Sc)2 0.59 0.53
47 Titanium (Ti)1 0.61 0.51
51 Vanadium (V)1 0.03 0.01
52 Chromium (Cr)1 0.08 0.02
55 Manganese (Mn)1 0.01 0.02
56 Iron (Fe)1 < DL 0.50
59 Cobalt (Co)1 < DL 0.01
60 Nickel (Ni)1 < DL 0.16
63 Copper (Cu)1 < DL 0.04
66 Zinc (Zn)1 < DL 0.48
70 Germanium (Ge)2 < DL 0.10
71 Gallium (Ga)2 < DL 0.13
75 Arsenic (As)1 0.06 0.04
78 Selenium (Se)2 < DL 0.57
85 Rubidium (Rb)1 < DL 0.03
88 Strontium (Sr)2 < DL 0.02
89 Yttrium (Y)2 < DL 0.02
90 Zirconium (Zr)2 < DL 0.05
93 Niobium (Nb)2 < DL 0.03
95 Molybdenium (Mo)1 < DL 0.10
101 Ruthenium (Ru)2 0.42 0.20
103 Rhodium (Rh)2 < DL 0.01
105 Palladium (Pd)2 < DL 0.34
107 Silver (Ag)2 0.40 0.15
111 Cadmium (Cd)1 < DL 0.08
Isotope Element Sample
(ng/L)
DL
(ng/L)
115 Indium (In)2 < DL 0.01
118 Tin (Sn)2 < DL 0.15
121 Antimony (Sb)1 < DL
0.02
126 Tellerium (Te)2 0.08 0.07
133 Caesium (Cs)1 0.01 0.00
138 Barium (Ba)1 < DL 0.05
139 Lanthanium (La)2 < DL 0.02
140 Cerium (Ce)2 < DL 0.03
141 Praseodymium (Pr)2 < DL 0.02
146 Neodenyum (Nd)2 < DL 0.08
147 Samarium (Sm)2 < DL 0.13
153 Europium (Eu)2 < DL 0.04
157 Gadolinium (Gd)2 < DL 0.13
159 Terbium (Tb)2 < DL 0.02
163 Dysprosium (Dy)2 < DL 0.07
165 Holmium (Ho)2 < DL 0.02
166 Erbium (Er)2 < DL 0.11
169 Thulium (Tm)2 < DL 0.03
172 Ytterbium (Yb)2 <DL 0.09
175 Lutetium (Lu)2 <DL 0.02
178 Hafnium (Hf)2 <DL 0.11
181 Tantalum (Ta)2 <DL 0.03
182 Tungsten (W)1 <DL 0.07
185 Rhenium (Re)2 <DL 0.09
189 Osmium (Os)2 <DL 0.14
193 Iridium (Ir)2 <DL 0.05
195 Platinum (Pt)2 0.18 0.16
197 Gold (Au)2 <DL 0.43
202 Mercury (Hg)2 5.1 1.52
205 Thallium (Tl)2 <DL 0.05
208 Lead (Pb)1 <DL 0.08
209 Bismuth (Bi)2 <DL 0.06
232 Thorium (Th)2 <DL 0.04
238 Uranium (U)2 <DL 0.04
DL: Detection limit
1 Data obtained courtesy of Agilent Technologies, Tokyo, Japan. © Agilent Technologies, Inc. Reproduced with Permission, Courtesy of Agilent Technologies, Inc.
2 Data obtained courtesy of UT2A, Pau, France.
* Si is known to be difficult to measure by ICP-MS. When measured by GF-AAS, concentration was < DL (0.5 ppb).