Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 시스템
상수에서 2차수(Type II)와 3차수(Type I)를 생산
Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 통합형 정제수 시스템은 수돗물로부터 직접 고품질의 Type I과 Type II의 실험용 정제수를 제공합니다. Elix® EDI 기술, 직관적인 터치스크린, Q-POD® 및 E-POD® 채수장치, 수은이 없는 UV 램프를 사용하여 생산성 향상에서 환경 영향 감소에 이르기까지 여러분의 요구사항에 맞게 설계되었습니다.
Milli-Q® IQ 7003/7005
특징 및 장점
  • 간편하고 직관적인 채수장치 – 인체 공학적인 Q-POD® 초순수 및 E-POD® 순수 채수장치를 사용하여 항상 정제된 물을 쉽고 편리하게 채수할 수 있습니다. 채수 휠을 회전시키거나 터치 스크린 메뉴를 통해 다양한 방식의 채수가 가능합니다.
  • 지속적으로 우수한 품질의 정제수를 공급 – 무수은 ech2o® UV 램프, Elix® EDI 기술 및 IQnano® 이온 교환 수지를 비롯한 독보적이고 지속 가능한 정제 기술은 실험에 적합한 고품질의 Type I 및 Type II의 정제수를 제공합니다. 또한, POD-Pak 제품군을 통해 다양한 응용분야에 맞는 정제수를 생산할 수 있습니다. POD의 터치 스크린에서 정확한 resistivity 및 TOC 값을 확인하여 수질을 언제나 신뢰할 수 있습니다.
  • 탱크에 저장된 순수의 수질 보장 – 재설계된 지능형 순수 저장 솔루션은 고품질의 Type II 정제수를 언제나 바로 사용할 수 있도록 합니다. 독자적인 디자인으로 침체 및 박테리아 오염을 방지하여 저장된 순수의 품질을 그 어느 때보다 더 잘 보호합니다.
  • 탁월한 사용 편의성 – 채수 옵션을 선택하거나 수질 파라미터를 모니터링하고, 데이터를 신속하게 검색할 수 있습니다. 각 POD 채수장치의 터치 스크린을 통해 단 몇 번의 클릭만으로 시스템의 중요한 기능에 빠르게 액세스하고 제어할 수 있습니다.
  • 공간 절약 및 정돈된 상태 유지 – 슬림한 POD 채수장치만 벤치 위에 설치하여 실험실 공간을 절약할 수 있습니다. 컴팩트 한 시스템 본체와 탱크는 실험실 공간에 맞게 벤치 아래, 벽면 또는 이 두 가지를 조합하여 설치할 수 있습니다. 앞으로의 실험실 요구사항에 충족하도록 생산 유량 범위(3,5,10,15 L / h)와 탱크 크기(25,50,100 L)를 선택할 수 있습니다. 하나의 시스템에 최대 4개의 채수장치(1개의 E-POD® 및 3개의 Q-POD® 유닛 또는 4 개의 Q-POD® 유닛)를 연결할 수 있습니다.
  • 간편한 데이터 관리 – 단순화된 데이터 관리는 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템의 큰 특징입니다. 몇 번의 클릭만으로 개별적으로 사용한 채수 보고서를 다운로드하거나 특정 기간 동안의 평균 수질을 확인하거나 공유된 자원에 대한 비용을 할당하거나 맞춤형 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 모든 소모품의 e-Sure tag를 통해 데이터 추적이 가능합니다.
  • 완벽한 mercury free 솔루션 – Milli-Q® IQ 7003/05/10/15은 시장에서 최초로 수은을 사용하지 않은 ech2o® UV 램프가 내장된 유일한 초순수 시스템입니다. 그리고 RO recovery loop를 포함한 진보된 RO 정제기술은 물의 회수율을 최적화하여 물 소비를 줄입니다. 또한, “LabClose"모드는 시스템을 최대 절전 모드로 전환하여 실험실을 장시간 운영하지 않아도 시스템의 수질을 보존하면서 에너지를 절약합니다.
  • 품질 및 규정 준수 – 엄격한 제조 품질 보증 절차에 따른 검증된 디자인으로 신뢰할 수 있습니다. 교정된 장비를 사용하는 공인된 서비스 엔지니어와 Milli-Q® Qualification Workbook을 통해 제공되는 validation support를 포함한 완벽한 서비스를 제공합니다. 요청 시, 산업 표준(ASTM®, ISO® 3696, CLSI®, USP 및 EP 포함)에 따른 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템 적합성에 대한 Compliance Report를 이용할 수 있습니다.
정제수 응용분야
초순수 응용분야
  • 크로마토그래피: HPLC, LC-MS, UHPLC, ion chromatography (IC)
  • 원소 분석: AAS, ICP-MS, ICP-OES
  • 생명과학 응용분야: 세포 배양, PCR, sequencing, DNA microarrays, 단백질 분석
순수 응용분야
  • pH 측정, UV spectrophotometry, Kjeldahl 테스트와 같은 ppm 수준 이상의 민감도를 가진 분석 기술
  • 용출 시험, 화학 합성, 미생물 배지 준비를 위한 시약 준비
  • 조직학을 위한 염색 용액 준비
  • 장비의 공급수: 초자 세척기, 가압 멸균기, 내후성 시험기기, 수소 발생기
Water Specifications / International Conformity
  Ultrapure water (Type 1)1 Pure water (Type 2)1
Resistivity at 25 °C2 18.2 MΩ•cm > 5 MΩ•cm; Typically 10-15 MΩ•cm
TOC ≤ 2 ppb (µg/L)3; Typically ≤ 5 ppb ≤ 30 ppb
Particles4 No particles with size > 0.22 µm No particles with size > 0.22 µm
Bacteria5 < 0.01 CFU/mL < 0.01 CFU/mL
Pyrogens (endotoxins)6 < 0.001 EU/mL < 0.001 EU/mL
RNases7 < 1 pg/mL < 1 pg/mL
DNases7 < 5 pg/mL < 5 pg/mL
Proteases7 < 0.15 µg/mL < 0.15 µg/mL
Flow Rate Up to 2 L/min Up to 2 L/min
1 These values are typical and may vary depending on the nature and concentration of contaminants in the feed water.
2 Resistivity can also be displayed non-temperature-compensated as required by USP.
3 In the appropriate operating conditions, otherwise typically ≤ 5 ppb.
4 With Millipak® filter or Millipak® Gold filter.
5 With Millipak® or Biopak® filter when installed and used in a laminar flow hood.
6 With Biopak® polisher when installed and used in a laminar flow hood.
7 With Biopak® polisher.
Feed water requirements
Feed water Potable tap water
Pressure 1 – 6 bar
Conductivity < 2000 µS/cm at 25 °C
Total Organic Carbon (TOC) < 1 ppm
Temperature 5 – 35 °C / 41 – 95 °F
국제 규정 요구사항
CE 및 cUL 적합성 선언:
Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 와 Milli-Q® IQ 7015 시스템은 안전 및 전자파 적합성과 관련된 CE 지침을 준수하는 독립적이고 공인된 회사에서 테스트하였습니다. 해당 보고서는 요청 시 참조하실 수 있습니다. 또한, Milli-Q® IQ 7003/7005 시스템은 UL에서 권장하는 구성 요소 및 방법을 사용하여 제조되었으며 cUL 표시가 되어있습니다. 해당 등록은 다음 UL 웹사이트에서 확인할 수 있습니다:: www.ul.com.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 정제수 시스템에 대한 질문이 있거나 견적을 요청하려면 아래 버튼을 클릭하십시오.
비디오: 수돗물로부터 뛰어난 품질의 순수 및 초순수를 생산
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 제조 시스템은 생산성 향상 및 여러 기능을 제공할 뿐만 아니라, 환경 영향 감소에 이르기까지 여러분의 다양한 요구사항에 적합하도록 디자인되었습니다.