위생 모니터링을 위한 MVP ICON® System
MVP ICONMVP ICON®은 뛰어난 관리 기능 프로그램이 탑재된 HACCP 및 위생 모니터링을 결합한 제품이자 소프트웨어입니다.
MVP ICON® 시스템은 주요 HACCP 항목들을 모니터링하게 해주어 여러 개의 장비를 구매할 필요가 없습니다. 사용 가능한 측정 항목은 다음과 같습니다: 
  • ATP (Adenosine Triphosphate)
  • Chemical Concentration (ppm)
  • Conductivity (µS)
  • pH
  • Temperature
최첨단의, 획기적인 기술
MVP ICON®은 HACCP 관리기능을 제공하는 최초의 시스템입니다. 최첨단의 PCS (Photon Counting Sensor) 기술로 MVP ICON®은 ATP, pH, 온도, 전도도 및 농도를 측정할 때 뛰어난 정확도, 감도 및 재현성을 제공합니다. 매끄럽고 가벼운 혁신적인 디자인에 사용하기 쉬운 터치스크린이 특징입니다.
손쉬운 데이터 관리와 추적
MVP ICON® 대시보드 소프트웨어는 한 눈에 주요 측정항목들을 보여주므로 QA관리자가 위생표준관리기준(SSOP)이 준수되고 있고 관리가 제대로 이루어지고 있는지 바로 확인할 수 있습니다. 대시보드 데이터는 결과가 동기화된 후 실시간으로 업데이트됩니다. 또한 인쇄 가능한 다양한 형식의 보고서(Action, Trending, HACCP 및 Raw Data)를 사용하여 몇 초 내에 필요한 문서를 생성할 수 있습니다.
올바른 위생프로그램 준수 여부 확인
MVP ICON® 대시보드 소프트웨어는 QA담당자가 HACCP 모니터링 프로그램을 얼마나 잘 시행하고 유지하는지를 직접적으로 보여줍니다. QA 관리자는 측정에 사용된 면봉의 수, 각 계측기의 교정 및 검증 기록, 기준을 벗어난 측정 지점에 대해 재실험 준수 여부와 같은 품질지표를 추적함으로써 위생 프로그램이 적절하고 안전하게 관리되고 있는지 확인할 수 있습니다.
감사 준비 시간의 단축
MVP ICON® 대시보드 소프트웨어를 통해 혁신적인 인쇄기능과 HACCP 보고서를 제공합니다. 각 회사에서 원하는 HACCP 프로그램 요구사항에 맞게 보고서가 제작되어, 프로그램이 적절하고 효과적으로 수행되는지 검증을 할 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 보고서를 확인 및 인쇄할 수 있어, 감사 준비에 소요되는 시간을 줄여줍니다.
제품 문의
  • 제품에 대한 상담 및 구매관련 문의는 하기 연락처로 부탁 드립니다.
  • 머크 이문용 010-2003-5964