Stericup® Quick Release Vacuum Driven Sterile Filters
[할인행사 - 7월 31일까지] 새롭게 출시된 Stericup® (S2GPU05RE / S2GPT05RE) 제품을 10% 할인된 가격으로 만나보실 수 있습니다.
 Stericup® Quick Release, 500 mL 멸균 필터 시스템과 빠른 여과 속도를 자랑하는
 Millipore Express® PLUS PES membrane을 소개합니다.
Stericup® Sterile Vacuum Filtration Systems는 전세계 연구자들이 믿고 사용하는, 뛰어난 성능의 멸균 필터입니다. Stericup® 제품은 배지, 버퍼, 시약 등의 멸균 여과에 사용됩니다.
새로운 Stericup® Quick Release system에는 여러 실험자들이 희망했던 디자인 특성들이 반영 되었습니다. 이를 통해, 기존 Stericup® filters보다 뛰어난 멸균 여과 성능을 보여주고 있습니다.
새로운 Stericup® Quick Release와, 새롭게 디자인 된 receiver bottle은, 함께 사용하여, 150~1,000mL 부피의 버퍼, 세포 배양 배지, 기타 액상 샘플을 여과 및 정화하고 수집할 수 있습니다.
Stericup® Quick Release의 성능을
바로 확인하세요!
 새로운 특징
  • Filter Funnel을 1/4정도 회전시켜 Receiver Bottle에서 손쉽게 분리할 수 있는 Quick Release 기능이 추가 되었습니다. 밴치나 후드에서 Stericup® 을 더욱 간편하게 사용하면서, 의도치 않게 샘플을 흘릴 가능성을 줄였습니다.
  • Receiver bottle의 넓고 도드라진 표면과 밝은 색상의 cap 위에 더욱 정확한 Labeling을 할 수 있습니다. 이를 통해 가독성을 높이면서 중요한 샘플의 label을 잘못 표기할 위험도 줄였습니다.
  • Receiver bottle cap의 테두리들을 튀어나온 모양으로 만들어, 표면이 액체 샘플 등으로 젖어 미끄러운 상황에서도 cap을 단단하게 잡을 수 있습니다. Bottle 및 cap에 잠김 위치가 표시되어 있고, 완전히 잠겼음을 직관적인 조작감으로 확인할 수 있습니다. 이제 멸균 샘플이 오염되거나 leak으로 유실될 위험이 크게 줄어들었습니다.
 뛰어난 장점
  • 멤브레인 재질과 특성, Pore 사이즈 등이 Stericup® filter funnel 표면에 잘 표기 되어 있어, 어플리케이션에 맞는 제품을 정확하고 신속하게 선택할 수 있습니다.
  • Stericup® filter funnel은 운송 및 보관 중 멸균 상태가 잘 유지될 수 있도록 package 되어 있습니다. 또한 package의 네 귀퉁이 모두 간편하게 포장을 제거할 수 있도록 디자인 되어 있습니다.
  • Package에 부착되어 있는 Label sticker에는 제품 정보와 번호, Lot. 등이 자세히 기재되어 있습니다. 이 Label sticker는 손쉽게 떼어낼 수 있으며 사후 관리를 위해 실험실 노트 등에 바로 부착 가능합니다.
  • Stericup® Quick Release는 일회 사용 디자인으로 되어 있어 예상치 못하게 재사용하는 실수의 가능성을 줄였습니다. 이제 여러분의 media를 언제나 멸균 상태로 유지할 수 있습니다.
 변함없이 믿을 수 있는 성능 극대화 디자인
Stericup® Quick Release는, 기존 Stericup® filtration system을 사용하는 전세계의 모든 lab들이 만족했던 특장점들을 모두 유지하고 있습니다.
  • 시장에서 입증되었고 산업을 선도하고 있는 Millipore®의 membrane은 빠른 여과 속도, 낮은 단백질 흡착율과 최소화된 잔류 액체량 등의 성능을 보여줍니다.   
  • Stericup® Quick Release는 콤팩트하고 편안한 그립감의 receiver bottle로 되어 있어 laminar floor hood 등에서도 안정적으로 여과 실험을 진행할 수 있습니다.   
  • 실선 모양으로 깊숙하게 파인 디자인의 cap을 갖고 있어 cap이 뒤집어져 있어도 멸균 상태를 유지할 수 있습니다. 돌기 형태의 디자인은 실험용 벤치 위에서 떨어지거나 뒤집어 지지 않고 안정적으로 놓일 수 있게 해줍니다.   
  • Receiver bottle의 바닥도 살짝 오목하게 디자인 되어 있어 Stericup®들을 손쉽게 쌓아 보관할 수 있습니다.   
  • Tab이 receiver bottle 안에 설치되어 있어 pre-filter disk를 손쉽게 장착할 수 있고, 여과가 어려운 샘플을 처리할 수도 있습니다.   
  • Receiver bottle은 내구성 높고 투명한 polystyrene으로 재질로 만들어졌으며 감마선으로 멸균 처리 되어 있습니다.   
  • Stem cell로 테스트 한 Millipore Express® PLUS PES membrane filters는 growth media의 배양능을 지켜줍니다.
Stericup® Quick Release 500mL과 Millipore Express® PLUS PES membrane의 주문 정보를 확인하시기 바랍니다.
Product No. Name Description Membrane/Application Pore Size (μm) Funnel Capacity (mL) Qty/Pk
S2GPU05RE Stericup® Quick Release Filter Units Stericup®-GP Quick Release Filter Unit
†Stem cell research citations
Receiver Bottle: 500 mL
Millipore Express® PLUS (PES) / fast filtration of tissue culture media and buffers 0.22 500 12
S2GPT05RE Steritop® Quick Release Filter Units Steritop®-GP Quick Release Filter Unit
Receiver Bottler opening: 45
Millipore Express® PLUS (PES) / fast filtration of tissue culture media and buffers 0.22 500 12