Mexico
Síntesis de Oligonucleótidos y Sondas
A través de 18 años de experiencia, Sigma-Aldrich le ofrece una colección completa, y de alta calidad, de oligos y sondas para sus aplicaciones en: PCR, qPCR, qRT-PCR e incluso RNAi.
Oligonucleótidos de DNA y RNA
          Nuestros oligos están disponibles en 6 escalas y 4 tipos de purificaciones:
Escala (µmole) Purificación disponible
0.025 Desalt
0.05 Desalt, Cartucho (RP1), HPLC y PAGE
0.2 Desalt, Cartucho (RP1), HPLC y PAGE
1.0 Desalt, Cartucho (RP1), HPLC y PAGE
10 Desalt, Cartucho (RP1), HPLC y PAGE
15 Desalt, Cartucho (RP1), HPLC y PAGE
Todos nuestros oligos son entregados desalados y desprotegidos.
Consulte nuestro Learning Center para obtener mas información técnica acerca de nuestros oligos.
Modificaciones:
Sigma-Aldrich ofrece mas de 100 modificaciones diferentes para sus oligos de las cuales:
Oligos degenerados 6-FAM
Inosina 6-ROX
S-Oligo Cy3
Biotina Cy5
Digoxigenina Fluorescein
Fosforilaciones HEX
5-FAM  
Sondas
  • Dual-Labeled Probes & Molecular Beacons: Sondas fluorescentes para qRT-PCR y análisis multiplex.
  • Sondas con LNA®: Sondas con mayor estabilidad termal y especificidad de hibridación.
  • LightCycler® Probes: Sondas especialmente diseñadas para los instrumentos LightCycler de Roche™. Disponibles también con LNA®.
  • Scorpion Probes: Su diseño para qPCR las hace altamente sensibles y especificas. Optimas para ensayos multiplex.
Informes y Cotizaciones
         Solicite su cotización hoy mismo descargando el siguiente formato
          Envíe el formato o sus preguntas a:
                        Oligos y Sonda:        OligosMexico@sial.com
Visite: sigma.com/oligos