MQuant® StripScan - nie zgaduj, mierz
Aplikacja mobilna MQuant® StripScan odczytuje wyniki pasków testowych MQuant® w zaledwie kilka sekund. Wykorzystaj tę aplikację do kontroli procesu w produkcji żywności i napojów, kontroli dezynfekcji lub testów środowiskowych dla następujących parametrów:
|
|
Nasze paski testowe MQuant® zapewniają półilościowe wykrywanie parametrów. W połączeniu z aplikacją zapewniają cyfrową precyzję odczytu wyników.
Funkcje:
- Szybkie, dokładne i powtarzalne odczyty wyników - możesz zaufać swoim cyfrowym wynikom
- Łatwe zarządzanie danymi, identyfikowalność oraz udostępnianie dokumentacji i wyników
- Uniwersalny kolor referencyjny jest teraz dostarczany jako wartość dodana ze wszystkimi kompatybilnymi paskami testowymi bez dodatkowych kosztów
- Darmowa aplikacja MQuant® StripScan dostępna w sklepach z aplikacjami Android i Apple - pobierz TERAZ!
Jak mierzyć parametry za pomocą aplikacji?
Przeprowadzanie testów przy użyciu aplikacji
Przygotowanie materiałów do testu MQuant®
Uruchom aplikację MQuant® StripScan na urządzeniu mobilnym i przygotuj pasek testowy MQuant® oraz kartę MQuant® dostarczoną w opakowaniu produktu.
Aplikacja MQuant® StripScan umożliwia łatwy odczyt 10 parametrów chemicznych, patrz PRODUKTY POWIĄZANE poniżej.
Przetestuj swoją próbkę
Zanurzyć pasek testowy w przygotowanej próbce na około 2 sekundy. Strząśnij nadmiar płynu z paska i osusz tylną część paska ręcznikiem papierowym.
Wybierz parametr testu w aplikacji MQuant®
Wybierz odpowiedni parametr testu w aplikacji i postępuj zgodnie z czasem oczekiwania wskazywanym przez zegar odliczający czas.
Umieść pasek testowy
Podczas odliczania umieść zanurzony pasek testowy na środku szarego obszaru karty MQuant®.
Odczytaj swój pasek testowy za pomocą aplikacji MQuant®
Przed zakończeniem odliczania umieść smartfon nad kartą MQuant® i wyrównaj znaczniki na karcie i ekranie.
Odczyt zostanie uruchomiony automatycznie.
Odbierz zatwierdzony wynik testu w aplikacji MQuant®
Odbierz wynik testu bezpośrednio z ekranu aplikacji. Wszystkie wyniki testów są zapisywane w profilu użytkownika.
Zaloguj się do portalu internetowego MQuant®, aby przeglądać wyniki testów w dowolnym momencie
Zaloguj się do portalu internetowego MQuant® pod adresem https://www.mquant-stripscan.com/login. Tutaj możesz zarządzać swoim profilem użytkownika, przeglądać i analizować wyniki oraz udostępniać dane testowe członkom zespołu lub bezpośrednio do systemu LIMS.
Powiązane zasoby techniczne
- Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
- Navigating Disinfection Control in Food and Beverage Manufacturing
Disinfection control makes use of the chemical reactions caused by disinfectants to determine their absence or presence, or more precisely their concentration.
- Rapid In-Process Analyses with Handheld Digital Solutions
In this webinar, learn how easy-to-use digital in-process analyses solutions can solve the increased need for testing, training, and documentation by providing easy-to-use analytical solutions with automatic data documentation, all the while keeping the costs of doing in-process analyses low.
- Quickly Analyze Chemical Disinfectant Parameters of Your Production Line after Disinfection
A thorough disinfection control testing of filling and processing equipment must be conducted to ensure that no disinfectant residues remain and subsequently contaminate the final food or beverage products. Join our webinar to learn the importance of Disinfection control of your production sites.
- Flyer: MQuant® StripScan App
Don’t guess, measure! MQuant® StripScan mobile app for digital readout of MQuant® test strips.
Powiązane produkty
Response not successful: Received status code 500
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.