Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

GF39618018

Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1

foil, 2m coil, 54mm coil width, 0.05mm thickness, as rolled

Synonim(y):

FE080240

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712

1560,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


form

foil (coil - as rolled)

composition

Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: iron, core: yttrium, core: zirconium

manufacturer/tradename

Goodfellow 396-180-18

L × W × thickness

2 m × 54 mm × 0.05 mm

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
GF52251320GF05507782GF94891540
manufacturer/tradename

Goodfellow 396-180-18

manufacturer/tradename

Goodfellow 522-513-20

manufacturer/tradename

Goodfellow 055-077-82

manufacturer/tradename

Goodfellow 948-915-40

form

foil (coil - as rolled)

form

foil (coil - as rolled)

form

foil (coil - as rolled)

form

foil (coil - as rolled)

reaction suitability

core: aluminum, core: iron, core: zirconium, core: chromium, core: yttrium

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: iron, core: yttrium, core: zirconium

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: iron, core: yttrium, core: zirconium

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: iron, core: yttrium, core: zirconium

L × W × thickness

2 m × 54 mm × 0.05 mm

L × W × thickness

5 m × 54 mm × 0.05 mm

L × W × thickness

-

L × W × thickness

-


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters