Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

GF42242565

Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5

foil, 0.5m coil, 0.02mm thickness, annealed

Synonym(e):

NI170250

zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.810,00

Über diesen Artikel

NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711

€ 1.810,00


Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


form

annealed, foil (coil)

composition

Ni75Cr20Al2.5Cu2.5

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: copper, core: nickel

manufacturer/tradename

Goodfellow 422-425-65

size × thickness

0.5 m × 0.02 mm

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Legal Information

Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
GF66550181GF34396285GF99535832
form

annealed, foil (coil)

form

annealed, foil (coil)

form

annealed, foil (coil)

form

annealed, foil (coil)

manufacturer/tradename

Goodfellow 422-425-65

manufacturer/tradename

Goodfellow 665-501-81

manufacturer/tradename

Goodfellow 343-962-85

manufacturer/tradename

Goodfellow 995-358-32

size × thickness

0.5 m × 0.02 mm

size × thickness

1 m × 0.02 mm

size × thickness

0.2 m × 0.025 mm

size × thickness

0.5 m × 0.025 mm

reaction suitability

core: aluminum, core: copper

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: copper, core: nickel

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: copper, core: nickel

reaction suitability

core: aluminum, core: chromium, core: copper, core: nickel


Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters