Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 322,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
322,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleconjugate
biotin conjugate
product line
BM-Series
assay
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
mol wt
779.9 Da
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
20 mol% Biotin ligand density
technique(s)
glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable, microarray: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
monomeric
storage temp.
−20°C
General description
BM-Series: Biotinylated Monomeric Probes
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.