跳轉至內容
Merck

08677

玉米 GMO 标准品 MON 863×MON 810

Set for 0%, 0.1%, 1% und 9.9% MON 863 x MON 810

同義詞:

GMO 玉米粉标准品 0% MON 863×MON 810

登入 檢視組織與合約價格。

選擇尺寸

變更視圖

關於此項目

UNSPSC Code:
41116107
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助


product line

BioChemika

application(s)

cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)

storage temp.

2-8°C



Still not finding the right product?




從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

未看到正確版本?

如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫