Accéder au contenu
Merck

1A05460

USP

6-Ethylpyrimidine-2,4-diamine

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.

Sélectionner une taille de conditionnement

Changer de vue

A propos de cet article

Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
UNSPSC Code:
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider


grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

agency

USP

form

fine powder

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

storage temp.

−20°C

SMILES string

N=1C(=NC(=CC1N)CC)N

InChI

InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-3-5(7)10-6(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H4,7,8,9,10)

InChI key

FVSSMWRJBRKTOY-UHFFFAOYSA-N

General description

This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.




Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents