Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Условия доставки
Информация о поставках грузов на мокром или сухом льду
Температура, рекомендованная для длительного хранения, указана в описаниях продуктов следующим образом:
  • 2 - 8°С Холодильник
  • -20°С Морозильник
  • -70°С Низкотемпературный морозильник ниже -70°С
Не все продукты, требующие длительного хранения в холоде, нуждаются в транспортировке на льду. Условия транспортировки могут отличаться от рекомендованной нами температуры хранения (см. описание продукта). Мы будем производить поставку при условиях, обеспечивающих сохранение качества продукта. Мы стараемся рассчитать необходимое количество сухого или мокрого льда.
С целью более быстрого получения груза, пожалуйста, указывайте фамилию и телефон или факс контактного лица, которому следует направлять извещение о прибытии груза.