Solvent Systems for Thin-layer Chromatography of Novabiochem Products
The table below lists the solvent systems used for the thin-layer chromatography (TLC) assay of Novabiochem products. To determine the system used, just look up the solvent system code printed adjacent to the TLC result on the product COA or specification sheet in the table below. TLC solvent system compositions are given in volume ratios.
Solvent system code Solvents Composition by volume
0000 Diisopropylether  
0001 Diethylether  
0002 EtOAc  
0003 Toluene : Dioxane : AcOH 95 : 25 : 4
0004 CH3CN : CHCl3 1 : 3
0005 Toluene : AcOH 10 : 1
0006 Toluene : EtOH 9 : 1
0007 CHCl3 : AcOH 95 : 5
0008 CHCl3 : MeOH : Benzene : H2O 8 : 8 : 8 : 1
0009 CHCl3 : MeOH 9 : 1
0010 CHCl3 : TFE : Propionic acid : H2O 100 : 20 : 17 : 3
0014 Isopropanol : NH4OH conc. 1 : 1
0015 2-Butanol : 3% NH4OH 1 : 1
0016 2-Butanol : Pyridine : H2O 7 : 7 : 6
0017 MeOH : CHCl3 : 17% NH4OH 2 : 2 : 1
002A nBuOH : AcOH : H2O : EtOAc 3 : 1 : 1 : 5
005A Toluene : AcOH 17 : 3
007A CHCl3 : AcOH 195 : 5
009A CHCl3 : MeOH 4 : 1
009B CHCl3 : MeOH 7 : 3
009C CHCl3 : MeOH 29 : 1
0100 EtOAc : Pyridine : AcOH : H2O 60 : 20 : 6 : 11
0110 EtOAc : nBuOH : AcOH : H2O 2 : 1 : 1 : 1
011A CHCl3 : MeOH : AcOH 90 : 8 : 2
011B CHCl3 : MeOH : AcOH 85 : 10 : 5
011C CHCl3 : MeOH : AcOH 77.5 : 15 : 7.5
011D CHCl3 : MeOH : AcOH 7 : 1 : 2
0120 EtOAc : Formic acid 90% : H2O 7 : 2 : 1
012A EtOAc : Hexane 1 : 4
012B EtOAc : Hexane 4 : 5
012C EtOAc : Hexane 1 : 3
012D EtOAc : Hexane 3 : 2
013A CHCl3 : EtOAc 1 : 1
013B CHCl3 : EtOAc 9 : 1
014A EtOH : 17% NH4OH 4 : 1
0150 CHCl3 : MeOH : H2O 12 : 6 : 1
0157 CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O 70 : 42 : 0.5 : 10
015A 2-Butanol :  3% NH4OH 50 : 22
0160 CHCl3 : MeOH : Formic acid 10% 65 : 15 : 1
018A CHCl3 : EtOAc : AcOH 25 : 25 : 2
018B CHCl3 : EtOAc : AcOH 45 : 5 : 1
0211 Hexane : EtOAc : AcOH 20 : 10 : 1
0711 nBuOH : AcOH : H2O 7 : 1 : 1
0811 CH3CN : CHCl3 : AcOH 8 : 1 : 1
100A EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 60 : 10 : 3 : 4
100B EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 40 : 20 : 6 : 11
100C EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 6 : 5 : 1 : 3
100D EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 6 : 4 : 1 : 3
100E EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 5 : 5 : 1 : 3
100X EtOAc : Pyridine : AcOH : H20 80 : 20 : 5 : 10
110A EtOAc : nBuOH : AcOH : H20 1 : 1 : 1 : 1
157A CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O 90 : 10 : 0.5 : 1
157B CHCl3 : MeOH : AcOH : H2O 85 : 13 : 0.5 : 1.5
BAPW nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine 4 : 1 : 2 : 1
BAW0 nBuOH : AcOH : H2O 2 : 1 : 1
BAW1 nBuOH : AcOH : H2O 4 : 1 : 1
BAW2 nBuOH : AcOH : H2O 10 : 2 : 3
BAW3 nBuOH : AcOH : H2O 12 : 3 : 5
BAW4 nBuOH : AcOH : H2O 3 : 1 : 1
BAWP nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine 15 : 3 : 12 : 10
BPAW nBuOH : AcOH : H2O : Pyridine 9 : 2 : 4 : 3
CMA1 CHCl3 : MeOH : AcOH 32% 5 : 3 : 1
CMA2 CHCl3 : MeOH : AcOH 32% 15 : 4 : 1
MWA1 MeOH : H2O : CH3CN 5 : 5 : 3
OCRB Benzene : Dioxane : AcOH 95 : 25 : 4