Saltar a
AABH9A959CDC
AA BLOCKS, INC.
CDK2
Sinónimos:
(2S)-6-amino-2-[((2S)-2-{[((2S)-1-{(2S)-2-[((2S)-2-{[(2S)-2-{[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino}propanoyl)amino]-3-hydroxypropanoyl}-2-pyrrolidinyl)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C35H57O9N15
Número CAS:
Peso molecular:
831.93
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C35H57N15O9/c1-19(45-31(55)25(13-21-15-41-18-44-21)48-29(53)22(37)12-20-14-40-17-43-20)28(52)49-26(16-51)33(57)50-11-5-8-27(50)32(56)46-23(7-4-10-42-35(38)39)30(54)47-24(34(58)59)6-2-3-9-36/h14-15,17-19,22-27,51H,2-13,16,36-37H2,1H3,(H,40,43)(H,41,44)(H,45,55)(H,46,56)(H,47,54)(H,48,53)(H,49,52)(H,58,59)(H4,38,39,42)/t19-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Inchi Key
MSJILSSAIKNNOL-YJJSATQUSA-N
Purity
99%
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)