Saltar a
391069
Trichlorocyclohexylsilane
98%
Sinónimos:
Cyclohexyltrichlorosilane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11Cl3Si
Número CAS:
Peso molecular:
217.60
EC Number:
202-639-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935257
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
SIPHWXREAZVVNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
94 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)