Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde) | US$ 551,00 |
Acerca de este artículo
US$ 551,00
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 100m wire, 0.30mm diameter, annealed | description 25m wire, 1.0mm diameter, hard | description 1000m wire, 0.05mm diameter, hard | description 2000m wire, 0.05mm diameter, hard |
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| manufacturer/tradename Goodfellow 426-571-50 | manufacturer/tradename Goodfellow 446-133-23 | manufacturer/tradename Goodfellow 106-722-53 | manufacturer/tradename Goodfellow 340-322-59 |
| composition Ni80Cr20 | composition Ni80Cr20 | composition Ni80Cr20 | composition Ni80Cr20 |
| reaction suitability core: nickel, core: chromium | reaction suitability core: nickel, core: chromium | reaction suitability core: chromium, core: nickel | reaction suitability core: chromium, core: nickel |
| application(s) metallization | application(s) metallization | application(s) metallization | application(s) metallization |
| L × diam. 100 m × 0.30 mm | L × diam. 25 mm × 1.0 mm | L × diam. 1000 m × 0.05 mm | L × diam. 2000 m × 0.05 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?