Saltar a
GF79110604
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG007260
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-106-04
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
1000 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
5.0 mm × 4.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF42475091GF17794277GF95574886
Silver tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
GF79110604
Silver
Silver foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
GF42475091
Silver
Silver foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
GF17794277
Silver
Silver rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
GF95574886
Silver
description
tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.006mm, 99.97%
description
foil, 6mm disks, thickness 0.007mm, 99.97%
description
rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
assay
99.95%
assay
99.97%
assay
99.97%
assay
≥99.95%
form
tubes
form
foil
form
foil
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-106-04
manufacturer/tradename
Goodfellow 424-750-91
manufacturer/tradename
Goodfellow 177-942-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 955-748-86
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)