Saltar a
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE043200
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF08467375GF12521269GF12250921
description
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
description
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.20mm thickness, annealed
form
foil
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 084-673-75
manufacturer/tradename
Goodfellow 125-212-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-509-21
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.20 mm
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: nickel, core: iron, core: cobalt
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: iron, core: cobalt
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)