Merck
AMBH9884D6F3
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
257.11
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO2S/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(4-13-8)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7312-24-5.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7312-24-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)