Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Acerca de este artículo
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleIupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI key
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?