Merck
APOH95DF9A01
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
172.66
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13ClN2/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11/h8H,1-6H2
InChI key
YSLFXWOZZNHTEM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)